Thermo Scientific 주사 전자 현미경을 통한 자동 배터리 품질 관리
Thermo Scientific SEM을 배터리 QA/QC를 위한 자동화된 솔루션으로 전환하십시오.
현대의 배터리 제조에는 제한된 자원, 불량률에 영향을 미치는 테스트 횟수 증가, 작업자 및 생산 현장 전반에서 재현 가능하고 신뢰할 수 있는 결과 보장 등 다양한 과제가 있습니다. 
배터리 품질을 위한 Thermo Scientific Avizo Trueput 소프트웨어는 Thermo Scientific SEM을 특수 배터리 품질 분석 솔루션으로 전환하여, 효율성을 극대화하고, 품질 표준을 유지하고, 작동 우수성을 달성할 수 있도록 지원합니다.
배터리 품질 검사 워크플로우
생산 현장용으로 개발된 Avizo Trueput Software는 엔지니어링 시간을 단축할 수 있도록 설계된 전용 배터리 품질 검사 솔루션입니다.
이미지
Thermo Scientific SEM을 사용하여 이미지를 획득합니다.
분석
자동 검사를 위한 분석을 선택합니다.
확인
한 번의 클릭으로 검사 보고서를 생성할 수 있습니다.
Avizo Trueput 소프트웨어의 장점을 활용해 보세요.
재현 가능한 데이터 해석
프로토콜을 다른 사이트의 새 작업자에게 전송합니다.
일관되고 신뢰할 수 있는 자동화
분석당 비용을 줄이고 엔지니어링 시간을 활용하여 보다 중요한 작업을 수행할 수 있습니다.
명확한 합격/불합격 보고서
한 가지 명확한 답변과 이를 뒷받침하는 모든 데이터
배터리 품질 관리 웨비나
이미지 해석을 통해 배터리 품질 검사를 자동화하는 방법
2024년 6월 21일 및 25일
이 웨비나에서는 이미지 해석을 다양한 이미징 시스템의 데이터와 결합하여 품질 검사를 자동화하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다.
자동화된 배터리 품질 검사 보고서
배터리 제조업체는 점점 더 많은 자동화된 합격/불합격 보고서 카탈로그에 액세스할 수 있습니다.
입자 크기 분포
균열 입자 감지
입자/바인더/
공극/균열
분석
전구체 1차 구조 분석 캘린더링 후 레이어
식별된 특징
입자
입자, 입자 내의 균열
입자, 바인더, 공극, 입자 내 균열 전구의 기본 입자
활성 물질 레이어
샘플 준비
탄소 테이프 또는 전극 표면
탄소 테이프 또는 전극 표면
전극 표면
탄소 테이프
전극 표면
보고된 정보
입자 크기 분포 준수, 패킹 계수
균열 입자의 수, 균열 크기 분석, 준수
상 분율
주요 입자 크기 분포 및 방향 활성 물질 레이어 두께
사용 분야
물질 수용, 테이프 제조
물질 수용, 테이프 제조
캘린더링 후, 사이클링 후
입자 경화 전 물질 수용 캘린더링 후
장점
목표 패킹 계수 달성으로 셀 에너지 밀도 최적화
배터리 사이클 성능 최적화 및 운영 비용 절감
배터리 사이클 성능 및 에너지 밀도 최적화
경화 작업 비용 최적화 에너지 밀도 및 캘린더링 작업 비용 최적화
특정 문제를 해결하기 위한 특수 자동 검사가 필요하신가요? 
당사의 전문가가 니즈에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
관련 기사
배터리 품질 평가에서 작업자의 편향 극복
Thermo Scientific SEM과 Avizo Trueput 소프트웨어를 결합하여 배터리 품질 검사에서 재현 가능하고 빠르고 편향되지 않은 결과를 제공하는 방법을 알아보십시오.
배터리 품질 향상: 자동 이미지 해석
Avizo Trueput Software를 사용한 자동 이미지 해석을 통해 배터리 품질 보증을 혁신적으로 개선하고 생산 시 효율성과 신뢰성을 보장하는 방법을 알아보십시오.
전문가에게 문의
당사의 전문가 팀은 언제나 고객의 질문에 답하거나 프로젝트에 대해 논의할 준비가 되어 있습니다.
관련 배터리 품질 관리 및 분석 제품
Thermo Scientific Phenom XL G2 데스크탑 주사 전자 현미경
Thermo Scientific Apreo 2 주사 전자 현미경
Thermo Scientific Axia ChemiSEM 주사 전자 현미경
청정 에너지를 위한 Thermo Scientific Avizo 소프트웨어