Search
Thermo Scientific Talos L120C 透過型電子顕微鏡(TEM)は次世代型の 120 kV イメージングプラットフォームです。モジュラー設計と高度な光学的安定性により、他に類を見ない使いやすさと生産性、操作の快適性、使用可能時間を実現します。シンプルな point-and-click イメージングを搭載しているため、エントリーレベルの低温研究に最適です。また、トモグラフィーおよび単粒子解析(SPA)の試料スクリーニングを効率的に実施でき、エネルギー分散型 X 線分光法(EDS)および透過型電子顕微鏡法(STEM)のスタンドアロンオプションもご用意しています。
Talos L120C TEM は高度に自動化されており、電子銃、光学素子、真空システムやステージなど顕微鏡の複数の要素を完全にデジタル制御できます。Windows™ 10 で動作する使いやすいソフトウェアが付属しているため、TEM モードと STEM モードを迅速に切り替えられます。また、スマートプリセットが可能なユーザーインターフェースを搭載し、さまざまなアプリケーションにおける複数の稼働条件を保存できます。
モジュール式の Thermo Scientific Maps ソフトウェアは単一のソフトウェアソリューションであり、自動および無人運転で、さまざまなスケールの広領域画像を取得でき、装置(TEM、SEM、デュアルビームおよび光学顕微鏡など)間の画像およびデータ転送も可能です。Thermo Scientific Amira ソフトウェアによる高度な可視化および解析の準備として、複数の画像プラットフォームからのデータを迅速かつ容易に相関させることができます。
Talos L120C TEM は直感的に操作できる S/TEM システムで、Thermo Scientific Ceta 16MP カメラを搭載しています。新しいデジタルサーチ&ビューカメラである Thermo Scientific SmartCam カメラと合わせての使用も可能で、これにより顕微鏡を遠隔操作できます。
さまざまなアプリケーションに対応可能な Talos L120C TEM はイメージングおよびトモグラフィーのエントリーレベルのソリューションとして最適です。基礎的なクライオ TEM イメージングプラットフォームとして構成されています。Talos L120C TEM は、研究時または研究の拡大に応じてアップグレードや拡張が可能なため、極低温でも室温でも、2 次元、3 次元イメージングあるいはマルチモダリティーイメージングの実験でも、お客様のニーズを満たします。
頑丈なシステムカバー、定電力のレンズ、および遠隔操作により安定した使用が可能です。
複数の自動機能(自動電子銃、自動アライメント)を搭載しているため、結果の繰り返し性と再現性が向上します。
4k × 4K Thermo Scientific Ceta CMOS カメラは、高感度かつ高速で広範な視野とデジタルライブズームを実現します。
堅牢な真空システムにより、汚染のない環境と、密封後の真空状態の早期復旧を実現します。
Maps ソフトウェアにより、自動かつ無人で複数のスケールの広領域画像を取得できます。
Thermo Scientific EPU ソフトウェアを用いて、氷結晶成長を最大限抑制したクライオ試料を観察し、単粒子解析イメージングを自動で行うことができます。
| TEM 線分解能 | 0.16 nm |
| TEM 点分解能 | 0.37 nm 未満 |
| TEM 倍率範囲 | 25 ~ 650 k× |
| カメラ使用時の TEM 倍率範囲 | 35 ~ 910 k× |
| カメラ使用時の TEM 倍率範囲 | 35 ~ 910 k× |
| 方向傾斜角(標準ホルダー使用時) | -90° ~ +90° |
| LaB6 使用時の STEM HAADF 解像度 | 1.0 nm 以下 |
| STEM 倍率範囲 | 200 ~ 2.2 M× |
| カメラ使用時の TEM 倍率範囲 | 35 ~ 910 k× |
クライオ電子顕微鏡技術により、さまざまなスケールの3D生体構造が自然に近い状態で観察できるようになり、より迅速かつ効率的な医薬品開発を促進しています。
クライオ電子顕微鏡法により、巨大複合体や柔軟な分子種、膜タンパク質など、解析が困難な生体試料の構造を解析できます。
多くの主要な医薬品候補群について合理的薬物設計を行い、最高レベルの医薬品を開発する方法をご覧ください。
クライオ電子顕微鏡法によって、タンパク質(単粒子解析法)から細胞環境(トモグラフィー)、植物の全体構造(大容量解析)まで調べることができ、基礎的な植物学研究が行えます。
透過型電子顕微鏡法(TEM)は、他の方法で疾患の性質が確定できなかった場合に用いられます。TEMのナノ生物学イメージングにより、特定の病態について正確で信頼性の高い知見が得られます。
単粒子解析法
単粒子解析法(SPA)はクライオ電子顕微鏡法のひとつであり、原子分解能に近い構造解析が可能で、ダイナミックな生物学的プロセスおよび生体分子複合体/アセンブリの構造を明らかにします。
クライオトモグラフィー
クライオ電子線トモグラフィー(cryo-ET)を用いれば、個々のタンパク質の構造情報と細胞内の空間的な位置関係の両方を明らかにできます。これはcryo-ET特有の機能であり、この機能により、cryo-ETは細胞生物学における大きな可能性を秘めています。Cryo-ETは光学顕微鏡法と、単粒子解析法などの原子レベルに近い分解能を達成する手法とを橋渡しする技術です。
MicroED
MicroEDは低分子化合物や微小タンパク質の構造決定に使用されるすばらしい新手法です。この方法を用いれば、不均一な混合物であっても、個々のナノ結晶(200 nm未満の大きさ)から原子レベルの詳細情報が得られます。
単粒子解析法
単粒子解析法(SPA)はクライオ電子顕微鏡法のひとつであり、原子分解能に近い構造解析が可能で、ダイナミックな生物学的プロセスおよび生体分子複合体/アセンブリの構造を明らかにします。
クライオトモグラフィー
クライオ電子線トモグラフィー(cryo-ET)を用いれば、個々のタンパク質の構造情報と細胞内の空間的な位置関係の両方を明らかにできます。これはcryo-ET特有の機能であり、この機能により、cryo-ETは細胞生物学における大きな可能性を秘めています。Cryo-ETは光学顕微鏡法と、単粒子解析法などの原子レベルに近い分解能を達成する手法とを橋渡しする技術です。