動物疾患 –
トリ/家禽
トリインフルエンザ
疫学
AI (別名「トリインフルエンザ」) は、きわめて伝染性の高いウイルス性疾患で、さまざまな種の家禽 (鶏、七面鳥、ウズラ、ホロホロチョウなど) や野鳥 (鴨) に感染します。 これは、オルトミクソウイルス科に属する 1 本鎖 RNA ウイルスであるA 型インフルエンザウイルスにより引き起こされます。 このウイルスは、ヒトおよびブタ (トリウイルスとヒトウイルスとの間での遺伝子組み換え源) など、異なる哺乳動物種からも単離されています。
兆候
トリインフルエンザは、(ほとんど、または全く臨床兆候を示さない) 軽度の症状から、致死性もしくは深刻な流行に急速に繋がるほどの症状に至るまで、さまざまな兆候が鳥に現れます。 病原性の高いトリインフルエンザ (H5、H7、および H9 亜型に属する A 型ウイルス) は、深刻な兆候を示し、死に至らしめる急速な悪化を特徴としています。 そのため、死亡率は 2 日以内に 100% に達する場合があります。 病原性の高いウイルス株は、ヒトに深刻な呼吸器系疾患を誘発することもあります。
伝染
鳥間のウイルス伝染は主に直接接触 (呼吸分泌物および糞便物質) で起こりますが、間接的に感染する (飼料や汚染水、ウイルスを含む糞、および汚染物質) 場合もあります。 鴨など、鳥の種類によっては感染に比較的耐性があるものもありますが、臨床兆候がほとんど現れない病原株に感染する場合があります。 病原性の高い病原性 A/H5N1 株は、家禽 (鶏および七面鳥) やある種の野鳥で臨床兆候が現れます。 病原性の高いウイルス株で引き起こされる感染は希で、H5、H7、および H9 亜型に属するような病原性の低いウイルス株で引き起こされる感染と混同しないようにしなければいけません。
規制要件が国ごとに異なるため、地域によってはお取り扱いできない製品があります。
伝染性気管支炎 (IB)トップ
疫学
伝染性気管支炎ウイルス (IBV) は、コロナウイルス科に属する 1 本鎖 RNA ウイルスです。 このウイルスは伝染性の呼吸器系疾患を引き起こし、あらゆる種類の家禽に一般的なウイルスです。また、高い死亡率を伴う複合的な呼吸器系疾患を誘発する場合もあります。 さまざまな臨床型の IB が世界中に存在しており、主なものとして、一般的な呼吸器症候群が挙げられます。
多くの IBV 変異株
IBV により引き起こされる感染は、メスの雛鳥に (急性や慢性の) 腎炎または腎障害を誘発する場合もあります。 多くのIBV 変異株が存在し、ほとんどの ELISA キットは異なる変異体に対する交差反応を示します。
規制要件が国ごとに異なるため、地域によってはお取り扱いできない製品があります。
ニューカッスル病 (ND)トップ
疫学
ニューカッスル病は急性の病気で、病原性があり、きわめて伝染性の高い病気です。主に家禽や野鳥に感染しますが、ヒトへも感染します。 この病気は被膜に覆われた 1 本鎖 RNA を有する 1 型パラミクソウイルスにより引き起こされ、そのウイルス株はさまざまな病原性を有します。
兆候
ND は世界中で問題となっている病気で、主に呼吸器系疾患を特徴としていますが、うつ、神経系兆候、下痢も主な臨床兆候です。
伝染
このウイルスは糞便、吐出物、および口内分泌物を介して蔓延します。 直接的、または間接的(昆虫、野鳥、ヒト、物質) な接触 によりウイルスに感染します。 ニューカッスル病は、予防接種を施されていない動物において 100% に近い死亡率を示し、感染がきわめて速く拡大することから、家禽の飼育において重大な健康問題です。
規制要件が国ごとに異なるため、地域によってはお取り扱いできない製品があります。
伝染性ファブリキウス嚢病 (IBD) またはガンボロ病トップ
疫学
IBD は、1962 年に米国デラウェア州ガンボロ市で初めて報告された伝染性のあるウイルス病で、この地名に由来した別名 (ガンボロ病) が付けられています。 世界中の家禽および野鳥に感染し、経済的な影響も甚大です。
IBD はビルナウイルス科アビビルナウイルス属に属する非皮膜型の 2 本鎖 RNA 断片の高耐性ウイルスにより引き起こされます。 このウイルスは、直接的および間接的に水平感染し、潜伏期間は短く (2 ~ 3 日間) なっています。
七面鳥、ガチョウ、野鳥がこのウイルスに感染され、病気を媒介します。一方で、若い鶏 (主に生後 3 ~ 6 週間) のみが発病し、しばしば死に至ります。 生後 15 日未満の雛鳥の早期感染で引き起こされる IBD の免疫抑制型も存在し、甚大な経済的損失に繋がる場合があります。
兆候
兆候は、下痢、脱水、およびファブリキウス嚢 (ウイルスによる未熟リンパ球 B 細胞) の損傷です。 急性型疾患は超強毒性のウイルス株によって引き起こされ、診断はより困難となります。 発症した鳥は虚弱で、寒さに弱くなり、食欲減退や下痢の症状を示します。
鳥の飼育者はウイルスの複製を防ぐワクチンに頼っています
ウイルスの早期複製を防ぐため、母体由来抗体による中和が雛鳥にとって必須で、特に飼育者にとっては、ワクチンによる予防が必要かつ一般的です。
規制要件が国ごとに異なるため、地域によってはお取り扱いできない製品があります。
トリマイコプラズマ病トップ
疫学および兆候
トリマイコプラズマ病は、家禽の多くの病気、特に慢性の呼吸器系疾患の原因となっています。 この病気に特徴的な兆候は、呼吸器のラ音、咳、鶏の鼻汁、および七面鳥の副鼻腔炎です。 成長や産卵の鈍化などの臨床症状の発症は通常、徐々に起こります。 2 種類のマイコプラズマ種 (M. synoviae および M. gallisepticum) が家禽の病気の主な源となっています。
規制要件が国ごとに異なるため、地域によってはお取り扱いできない製品があります。
トリメタニューモウイルストップ
疫学
トリメタニューモウイルス (APV) の多くのウイルス株が、ケージ飼育されている様々なトリ種 (鶏、めんどり、ホロホロチョウ、鴨) から単離されています。 このウイルスは、呼吸器系疾患および/または落卵を引き起こします。 トリメタニューモウイルスは、よく似た症状および病変を示す 2 種類の病気に関連しています。一つは、七面鳥の伝染性鼻気管炎 (IRT) で、もう一つは家禽やホロホロチョウの頭部腫脹症候群 (SHS) です。
トリメタニューモウイルスは、パラミクソウイルス科に属する 1 本鎖 RNA ウイルスです。 これらのウイルスの抗原性および分子特性は四つのサブカテゴリーに分類されます。 そのサブカテゴリーはA、B、C、および D となっており、A (英国)、B (フランス)、および D のサブカテゴリーはヨーロッパの七面鳥から単離されたウイルスに該当し、B のサブカテゴリーの主流はヨーロッパとなっています。 C のサブカテゴリーは、米国で単離された肺炎ウイルス株に対応し、抗原性および分子特性は他の亜型とはわずかに異なります。
当社ソリューションに関するお問い合わせ