OIE、FLI、および USDA に認められた牛結核臨床研究用製品ライン
牛結核 (bTB) は、反すう動物の肺やリンパ節に感染する主要な感染症です。汚染エアロゾルを経由して、または、感染した動物由来の低温殺菌していない乳製品の消費により、動物からヒトへ感染が広がります。 bTB の流行は、乳汁生産の低下、大量処分、感染地域からの輸出制限などに起因する著しい経済的影響を与えます。
当社は、家畜用臨床研究ソリューションの主な提供元として努力し続けており、信頼に足るサーモフィッシャーサイエンティフィック製品として、BOVIGAM™ アッセイなどの Prionics™ ソリューションをご提供しています。 BOVIGAM™ bTB 臨床研究ソリューションは USDA、OIE、および FLI の承認を受けています。 当社製品のみが、あらゆる OIE 公式指定の bTB テストをご提供しています。 この包括的な bTB 臨床診断ソリューションは、牛の皮膚検査用の精製ツベルクリンタンパク (PPD) や、インターフェロン -γ 検査 (BOVIGAM アッセイ) を含み、単独での使用や、複数の皮膚検査と組み合わせて使用することで、客観的で信頼性の高い結果を得ることができます。 BOVIGAM™ TB キットは、OIE 登録された牛結核、インターフェロン -γ in vitro アッセイで、bTB 感染地域のスクリーニングキットとして OIE により有効性が認められています。
当社の Tuberculin PPD や BOVIGAM® などの臨床研究ツールを適切に組み合わせて、各地域のニーズに応じた検査感度および/または特定性を向上させることで bTB プログラムの目標を達成することができます。この時こそ bTB フリーな世界が実現されると言えます。 このテストスキームを適切に活用することで、感染牛の不必要な大量処分や長期の牧場閉鎖を回避することができ、最終的には世界中で牛 TB の発生を撲滅することができるかもしれません。
  製品パンフレットを見る ›
お客様の bTB テストニーズに適用できる、実績あるソリューション
Prionics ソリューションは牛結核臨床研究の最前線に立っており、その実績は、OIE、FLI、および USDA などの世界中のさまざまな関係当局に認められています。 BOVIGAM アッセイ、刺激抗原、および皮膚テスト用のツベルクリン PPD などを含む包括的な bTB 臨床研究製品ラインは、さまざまな用途に使用できる臨床研究ツールを独自に組み合わせることが可能で、お客様のテストニーズに応じて感度および/または特異度を向上させることができます。
お客様の要件を満たすソリューションのアレンジに関する詳細は、以下の製品パンフレットをご覧ください。
BOVIGAM キット—BOVIGAM TB キットは、国際獣疫事務局 (OIE) より、「OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2015」 2015 年度版への登録が承認されました。 このキットは、OIE 登録された牛結核、インターフェロン -γ in vitro アッセイで、bTB 感染地域のスクリーニングキットとして OIE により有効性が認められています。 この臨床研究キットは、牛、羊、山羊、およびバッファローの bTB 検出に使用できます。既に、ヨーロッパ、北米、南米、オーストラリア、ニュージーランドでの結核監視プログラムにおいて幅広く活用されています。 
テストで可能なこと:
  • 家畜集団管理を改善する迅速テスト
  • bTB 検出に最適な分析感度
  • 客観的かつ再現性あるテスト結果
  • コストの抑制や牧場閉鎖期間の短縮への手助け
  製品パンフレットを見る ›
OIE 登録 bTB 検出キットを用いることの重要性と利点
以下をクリックして、皮膚テストと比較して、OIE 登録 BOVIGAM キットがどのようにして迅速にテスト結果を出し、家畜業の中断を短縮できるか、また、牧場運営を再開する手助けをするかについてご覧下さい。
製品パンフレットを見る › |  プレスリリースを見る ›
BOVIGAM® 2G—さらに多くの (M.O.R.E.) メリットとともに、BOVIGAM® テストと同様の信頼性ある品質をご提供する改定版:
M = より (More) 堅牢で、限界値付近のサンプルに対する再現性の向上
O = 単一 (One) 成分基質
R = 柔軟な検査性能により、動物ごとのコストが削減 (Reduced)
E = 効率的なプロトコルによる簡便性 (Easy)
  製品パンフレットを見る ›
BOVIGAM® 刺激抗原—お客様の感度要件および特異性要件を満たす刺激薬を組み合わせることで、地域の bTB プログラムを最適化できます:
  • きわめて高い感度を実現する BOVIGAM® Tuberculin PPD
  • きわめて高い特異性を実現する Peptide Cocktail PC-EC
  • きわめて高い感度および特異性を実現する Peptide Cocktail PC-HP
  • 血液サンプルの質 (生存管理) のチェックを行う Pokeweed マイトジェン 
  製品パンフレットを見る ›
Tuberculin PPD 皮膚テスト試薬—当社のツベルクリン PPD は、世界保健機構 (WHO) 参照標準の製造に使用されており、単回皮内比較頸部ツベルクリン (SICCT) テスト、単回頸部ツベルクリン (SCT) テスト、尾根部ツベルクリンテスト (CFT) 用のキットにご利用できます。 
  • 独自の二重照合により、牛結核 PPD の実際の力価が鳥 PPD よりも高いこと、また、その差が 500 IU/dose 以内に収まっていることを保証します。
  • 欧州薬局方要件に適合
  • 出生直後の動物から使用可能
  • 世界最大のツベルクリン製造施設の一つで製造
  • 利便性および費用効果が高い方法でご提供 (最長 14 日間、+2 °C ~ +37 °C での輸送が可能)
当社の Tuberculin PPD 皮膚テスト試薬に関する詳細またはご注文は、電子メール (orders@prionics.com)、または、お電話 (+41 44 200 20 00) にてお問い合わせください。