高速溶媒抽出(ASE)は、高品質なクロマトグラフィー結果の取得に役立つサンプル前処理技術の一種です。高温高圧下で有機溶媒を使用することにより、サンプルから不要なマトリックス成分を迅速かつ効率的に除去できます。高温環境は、マトリックスからの分析物の抽出効率を向上させます。高圧環境は、温度が通常の沸点を超えても、溶媒を液体のまま維持することを可能にします。溶媒の粘度が低いと、分析物が溶媒中に拡散しやすくなり、抽出の速度と効率が向上します。この技術は、ダウンストリームのクロマトグラフィー分析におけるサンプル成分の分離と検出に、より高品質なサンプルを提供し、より正確な結果をもたらします。
ASEの用途として、EPAメソッド3454Aでは、PAH、半揮発性化合物、PCB、ダイオキシン、フラン、TPH、および爆発性化合物の抽出が認められており、またCLP OLM 04.2Aでは、半揮発性物質および農薬への使用が認められています。
この技術は食品分析にも使用することができ、残留農薬、酸加水分解後の脂質、脂肪および添加物の含有量、香料の特性分析などに使用されます。また、セントジョーンズワート、エキナセア、イチョウ葉などのサプリメントが業界のガイドラインを満たしているか確認する際にも使用できます。
ASEプロセスを自動化する装置を用いることで、手動でのサンプル前処理に付随する変動を抑制し、結果の再現性を確立することが可能です。自動化はASEプロセスの速度、安全性、操作性を向上させます。従来のソックレーや超音波処理などの技術では8~10時間かかり、数100 mLの溶媒が必要であるのに対し、自動ASEでの処理は、アプリケーションにもよりますが、わずか15~30分で完了します。溶媒も10~30 mLで済み、一晩でサンプルを抽出することも可能です。
高速溶媒抽出技術の紹介
高速溶媒抽出の一般的なアプリケーション
環境サンプル
  • 農薬/除草剤
  • PAH/半揮発性物質
  • PCB
  • PFAS
  • ダイオキシン/フラン
  • TPH(DRO)
  • 爆発物
  • 空気サンプリングカートリッジ
  • 臭素化難燃剤
医薬品サンプル
  • 有効成分
  • ドラッグデリバリー装置/パッケージ
ポリマーサンプル
  • 油脂/有機酸
  • キシレン可溶物
  • ポリマー添加物
食品サンプル
  • ビタミン/抗菌剤
  • 汚染物質
  • 天然物
  • 農薬/除草剤
  • 残留農薬
  • 脂肪/脂質
  • ハーブ/栄養サプリメント
消費者製品
  • 洗浄剤
  • 紙およびパルプ
  • バイオ燃料
  • 織物および繊維
Thermo Scientific EXTREVA ASE高速溶媒抽出装置
EXTREVA ASE高速溶媒抽出装置は、特許取得の不活性ガスによるサンプルの並行抽出、エバポレーション、バーコードによるサンプル追跡を、手動操作を必要としない、単一のシステムで行うことにより効率と生産性を向上させます。
詳細を見る
Thermo Scientific Dionex ASE 350高速溶媒抽出装置
サンプル抽出の自動化は、手作業に付随するサンプル前処理のばらつきを実質的に排除し、クロマトグラフィー分析における一貫性と再現性のある結果が保証されます。Dionex ASE 350高速溶媒抽出装置は、固体および半固体サンプルに由来した化合物の抽出、ろ過、クリーンアップを自動化します。
詳細を見る
Thermo Scientific EXTREVA ASE高速溶媒抽出装置のご紹介
自動サンプル抽出とエバポレーションを組み合わせることで、ラボにおける作業時間とコストを節約しながら溶媒の必要性を低減する方法をご覧ください。
オンデマンドWebセミナー:ニトロソアミン分析用の自動ソリューション
サンプル前処理の自動化は、実績あるQCラボにおいても、スループットの向上と人為的ミスの軽減をもたらします。
Webセミナーに登録 ›
各種マトリックス中の界面活性剤の抽出と測定
Davide Mariani博士が、極めて難度の高い環境化合物からの界面活性剤の分析と定量の自動化について解説します。
ASEを用いたPAHとPCBの同時抽出
Dionex ASE 350高速溶媒抽出システムの特長
高速溶媒抽出による環境サンプル分析の迅速化
高速溶媒抽出は自動化された強力なサンプル前処理システムであり、有機汚染物質分析時の固体サンプルの前処理に使用できます。
ウェットサンプルからの農薬抽出の効率向上
MAP高速溶媒抽出が、高含水量サンプルからの農薬抽出の効率向上にどのように役立つかをご覧ください。
*必須項目