Search
これらの Thermo Scientific™ GC カラムは、極性化合物と非極性化合物の両方を分析できるように開発されています。多孔質の中極性相がチューブ壁に組み込まれていて、粒子の遊離がほとんどなく、優れたカラム性能と安定性を提供するだけでなく、検出システムの損傷を防ぎます。
カラム | 推奨用途 |
|---|---|
| TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC Na2SO4 カラム | 極性不飽和炭化水素の線分析および定量分析用のカラムです。 |
| TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC KCl Deactivation カラム | 極性不飽和炭化水素の線分析および定量分析用のカラムです。 |
| TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5A GC カラム | AR/O2 およびその他の永久ガスを分離可能な、最新の PLOT 技術採用のカラムです。 |
| TracePLOT™ TG-BOND Q GC カラム | CO2、メタンおよび O2/N2/CO を一貫性および再現性のある状態で分離可能な、粒子の遊離がほとんどない非極性 PLOT カラムです。 |
| TracePLOT™ TG-BOND Q+ GC カラム | エタン、エチレン、およびアセチレンを一貫性のある状態で分離可能な、粒子の遊離がほとんどない中極性 PLOT カラムです。 |
| TracePLOT™ TG-BOND S GC カラム | 無極性および極性化合物の一貫性および再現性のある分析が可能な、粒子の遊離がほとんどない中極性 PLOT カラムです。 |
| TracePLOT™ TG-BOND U GC カラム | 無極性および極性化合物の一貫性および再現性のある分析が可能な、粒子の遊離がほとんどない極性ジビニルベンゼンエチレングリコール/ジメチルアクリレート PLOT カラムです。 |
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.