간편하고 신뢰할 수 있으며 일관된 연소 이온 크로마토그래피(C-IC) 시스템
Thermo Scientific Cindion 연소 이온 크로마토그래피(C-IC) 시스템은 분석 과정을 단순화하도록 설계되었으며, 필요에 따라 다양한 응용 분야로 확장할 수 있는 유연성을 제공합니다. Cindion C-IC 시스템만의 차별화된 기능을 지금 확인해 보세요.
PFAS 분석을 위한 최적의 설계
Cindion C-IC 시스템은 PFAS 검출에 영향을 줄 수 있는 재료 사용을 최소화한 혁신적인 설계를 통해, 매우 낮은 수준의 바탕 PFAS 레벨을 제공합니다. 이러한 설계는 높은 감도의 PFAS 검출을 가능하게 하며, US EPA Method 1621과 같은 분석법에도 적합합니다.
폐수 내 PFAS 화합물의 고감도 스크리닝: 향상된 C-IC 시스템을 활용한 US EPA Method 1621 적용
단일 소프트웨어로 완전 제어
Cindion C-IC 시스템은 Thermo Scientific Chromeleon 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)으로 전 과정이 완벽하게 제어됩니다. 시료 선택부터 연소, 데이터 분석, 리포트 생성까지 단일 시퀀스 설정만으로 전체 워크플로를 손쉽게 실행할 수 있습니다.
실험실 공간을 효율적으로 활용하는 콤팩트한 시스템
Cindion C-IC 시스템은 실험실 공간을 최소한으로 사용합니다. 혁신적인 소형 연소 튜브 설계는 짧은 거리에서도 완전 연소를 실현하며, 오토샘플러와 흡수 튜브 또한 하나의 모듈로 통합되어 공간 효율성을 극대화합니다.
업계를 선도하는 이온 크로마토그래피(IC) 시스템
Cindion C-IC 시스템은 Thermo Scientific Dionex Inuvion IC 시스템의 기능과 강점을 기반으로 설계되었습니다. 전해 억제 기술과 Reagent-Free IC(RFIC) 시약 생성과 같은 혁신적 기능을 통해, 보다 직관적이고 사용자 친화적인 환경에서 일관된 IC 분석 결과를 제공합니다.