ラインアップ豊富、サンプルの自動希釈が可能、 IC オートサンプラー
ラインアップ豊富、サンプルの自動希釈が可能、 IC オートサンプラー
イオンクロマトグラフィー(IC)アプリケーションに必要な自動化のレベルに応じて、一連の Thermo Scientific™ Dionex™ IC オートサンプラーからお選びください。高精度、低コスト、メタルフリーでサンプル容量が大きいオートサンプラーや手動インジェクターなどがご利用できます。
お問い合わせ
アプリケーションに適した IC オートサンプラーの選択
Dionex AS-AP オートサンプラー
Dionex AS-DV オートサンプラー
Dionex AS-HV オートサンプラー
  Dionex AS-AP オートサンプラー Dionex AS-DV オートサンプラー Dionex AS-HV オートサンプラー
  見積りの依頼 見積りの依頼 見積りの依頼
特長 高精度で信頼性が高く、堅牢で使いやすい;さまざまなベンチトップタスクを自動化;すべての ICS 製品ファミリーとともに使用可能 低コストでメタルフリーの堅牢な設計で、ランダムアクセスおよびサンプル調製機能が付いたサンプル自動充填ソリューション。 最大 250 mL の大サンプル容量;微量分析用の AutoPrep オプション;コンパクトな設置面積
アプリケーション 同時かつ連続的に注入、濃縮、マトリックス除去、分画回収およびサンプル伝導率/pH 測定 同時的に注入、濃縮、マトリックス除去 同時的に注入、濃縮、マトリックス除去
注入 種類:電動 Rheodyne バルブ 容量: 0.1 mL 刻みで 0.1 ~ 5.0 mL 種類:フルループ/濃縮器
分注速度 -- 0.1 mL/分刻みで 0.1 ~ 5.0 mL/分 --
シリンジサイズ 100、250、1000、5000 μL -- --
バイアルサイズ 10 mL ポリスチレンバイアル
1.5 mL ガラスバイアル
0.3 および 1.5 mL ポリプロピレンバイアル 0.10、0.45、0.5、2.0 mL ウェルプレート
-- 10、15、26、40、50、60 mL バイアル
サンプル容量 10 mL バイアル—81 サンプル
0.3 または 1.5 mL バイアル—120 サンプル
0.45、0.5、2 mL(三つの 96 ウェルプレート)
1,152 サンプル(三つの 384 ウェルプレート)
50 ポリバイアル 0.5 mL、5.0 mL、または 2 つの組み合わせ 63 × 50 mL:72 × 26 mL;120 × 15 mL、180 × 10 mL、および 63 × 40/60 mL ASE バイアル
オートサンプラーの部品とアクセサリ
オートサンプラーの部品とアクセサリ
IC オートサンプラー用に設計された高品質の部品とアクセサリーで信頼性の高い性能と生産性が実現します。