陽イオン交換 IC カラム
無機陽イオンおよびアミン用カラムの完全なラインアップ
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ 陽イオン交換カラムを使用して、無機陽イオン、アンモニウム、およびアミンの高分解能分離が可能です。これらはアルカリ金属、アルカリ土類金属、アルキルアミン、アルカノールアミン、および生体アミンの分離に最適です。 
陽イオン交換 IC カラム
カラム
推奨用途
ターゲットアプリケーション
Dionex™ IonPac™ CS19-4µm IC カラム 陽イオン、低分子極性アミン、中疎水性アミン、および多価アミンの高分解能分離。高速分離には高圧 IC が必要。この新しいカラムは Dionex IonPac CS18 カラムの後継品です。 環境水、発電所排水、化学処理溶液、精錬洗浄液、パーソナルケア製品、食品および飲料サンプルに含まれる一般的な陽イオンおよびアミン。
Dionex™ IonPac™ CS19 IC カラム 一般的な陽イオン、低分子極性アミン、中疎水性アミン、および多価アミン。標準的な IC システムで 3000 psi で稼動。この新しいカラムは Dionex IonPac CS18 カラムの後継品です。 環境水、発電所排水、化学処理溶液、精錬洗浄液、パーソナルケア製品、食品および飲料サンプルに含まれる一般的な陽イオンおよびアミン。
Dionex™ IonPac™ CS18 IC カラム 高温下で水性溶離液を用いた、複合マトリックス中の多価アミンおよび中疎水性のアミンのグラジエント分離を行える低容量カラム。 食品および飲料などの多様なサンプルマトリックス中の極性アミン (アルカノールアミン、メチルアミン) および中疎水性アミン (生体アミン、ジアミン、ポリアミン)。
Dionex™ IonPac™ CS17 IC カラム 多価アミン、高疎水性アミン、生体アミン、ジアミンのグラジエント分離。 この新しいカラムは Dionex IonPac CS14 カラムの後継品です。 環境水、発電所排水、化学処理溶液、精錬洗浄液、パーソナルケア製品、食品および飲料サンプルなどの複合マトリックスに含まれる疎水性アミンの溶剤なしでの分離。
Dionex™ IonPac™ CS16-4µm および CS16-Fast-4µm IC カラム 複合マトリックス中のナトリウムやアンモニウムなどの、溶出が近接している陽イオンの異なる濃度比を分析するための最大容量の高分解能陽イオンカラム。高流量を使用した高速分離には高圧 IC が必要。 複合産業サンプルに含まれる短鎖アミン、および高ナトリウム濃度中の微量アンモニウム (またその逆) 。低 pH サンプルに最適な陽イオンカラム。
Dionex™ IonPac™ CS16 IC カラム 複合サンプルマトリックス中の、濃度比が高から低のナトリウムおよびアンモニウムを分離するための最大容量の陽イオンカラム。この新しいカラムは Dionex IonPac CS15 カラムの後継品です。
複合産業サンプルに含まれる短鎖アミン、および高ナトリウム濃度中の微量アンモニウム (またその逆) 。
Dionex™ IonPac™ CS15 IC カラム 高アンモニウム対低エタノールアミン比を持つサンプルに対して特殊選択性を有する中容量カラム。Dionex IonPac CS16 カラムは、このカラムの代替品として使用するのに最適な後継品です。 多様なサンプルマトリックス中の異なる濃度比を示すエタノールアミンおよびアンモニウム陽イオン。 エタノールアミンはアンモニウムより前に溶出します。
Dionex™ IonPac™ CS14 IC カラム MSA またはスルホン酸溶離液を用いた、脂肪族アミン、芳香族アミン、ポリアミンの分析に対応する中低容量の陽イオン交換カラム。Dionex IonPac CS17、CS19、CS19-4µm カラムはこのカラムの後継品です。 多様なサンプルマトリックス中の脂肪族アミン、グループ I およびグループ II 陽イオン。
Dionex™ IonPac™ CS12A IC カラム マンガンなどの一価および二価陽イオンの分離。高から低濃度比の、溶出が隣接する陽イオンの分離には Dionex IonPac CS16 カラムを使用。 飲料水、処理水、産業サンプルに含まれる一般的な陽イオンおよびアンモニウム。各種マトリックス中の微量陽イオン。
Dionex™ IonPac™ CS12 IC カラム 多様なマトリックス中の一般的な無機陽イオンの高速アイソクラティック分離用の大容量カラム。Dionex IonPac CS12A カラムはこのカラムの後継品です。 メタンスルホン酸または硫酸溶離液を使用した、多様なサンプルマトリックス中のリチウム、ナトリウム、アンモニウム、カリウム、マグネシウム、およびカルシウムの高速アイソクラティック分離。
Dionex™ IonPac™ CS11 IC カラム HCl と DAP 溶離液を使用した、無機陽イオンのイソクラティック分離用の低容量陽イオン交換カラム。Dionex IonPac CS12A カラムはこのカラムの後継品です。 多様な産業サンプルマトリックス中の一般的な無機陽イオン、脂肪族アミン、および芳香族アミン。
Dionex™ IonPac™ CS10 IC カラム HCl と DAP 溶離液を使用した、無機陽イオンのイソクラティック分離用の低容量陽イオン交換カラム。Dionex IonPac CS12A はこのカラムの後継品です。   多様な産業サンプルマトリックス中の一般的な無機陽イオン、脂肪族アミン、および芳香族アミン。
Dionex™ IonPac™ SCS 1 シリカ陽イオン分離カラム ノンサプレッサー型電導度検出またはシングルカラム IC (SCIC) 用。アンモニウムやアルカノールアミンで検量線の直線性の延長が必要な際に推奨。   一般的な無機陽イオン、アンモニウム、選択アルカノールアミン、および亜鉛や銅などの遷移金属。 
リソース
論説およびホワイトペーパー
アプリケーションノート