水酸化物系溶離液用陰イオン交換 IC カラム
複合マトリックス中の無機陰イオン、オキシハライド、消毒薬副産物の分析
これらのカラムは、主に単純および多価無機陰イオン、オキシハライド、および消毒薬副産物 (DBP) の分析に使用します。Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ 水酸化物系溶離液用陰イオン交換 IC カラムは、アイソクラティックおよびグラジエント分析用の溶離液ジェネレーターとともに使用し、特異的なアプリケーションに適したさまざまな容量および疎水性を利用できます。 
水酸化物系溶離液用陰イオン交換 IC カラム
カラム
推奨用途
ターゲットアプリケーション
Dionex™ IonPac™ AS28-4µm IC カラム 一般的な無機陰イオンおよび低分子量有機酸の高速、高効率、高分解能な微量分析。 超純水マトリックスおよび化学薬品および石油化学サンプル中の複合マトリックス用。
Dionex™ IonPac™ AS27 IC カラム エチレンジアミン (EDA) で保存した飲料水中の微量臭素酸の分析。 前処理または濃縮を行わないEDA で保存した飲料水中の微量臭素酸。
Dionex™ IonPac™ AS26 IC カラム 2D-IC を使用した飲料水中のハロ酢酸 (HAA) および臭素酸の高感度分離。二次元で使用されるキャピラリーカラム。 サプレッサー型電導度検出を使用した飲料水中の低 μg/L レベルの HAA。
Dionex™ IonPac™ AS25 IC カラム 複合的なマトリックス中の硫黄種などの多価陰イオンおよび極性陰イオンの、溶剤を使用しない分離。 廃水流出、洗浄液、食品および飲料サンプル中のヨウ化物、過塩素酸、硫黄種 (硫酸塩、亜硫酸塩、チオ硫酸塩、チオシアン酸塩)。
Dionex™ IonPac™ AS24A IC カラム 飲料水サンプル中の HAA および臭素酸の高感度 2D-IC 分析用の最大容量陰イオンカラム。 サプレッサー型電導度検出付き 2D-IC を使用した飲料水中の低 μg/L レベルのハロ酢酸。
Dionex™ IonPac™ AS24 IC カラム MS または MS/MS 検出前の飲料水サンプル中の HAA および臭素酸の分離。 EPA メソッド 557 で規定されている飲料水中のハロ酢酸。
Dionex™ IonPac™ AS21 IC カラム MS または MS/MS 検出前の微量過塩素酸。 EPA メソッド 331.0 に規定されている飲料水中の微量過塩素酸用。
Dionex™ IonPac™ AS20 IC カラム サプレッサー型電導度検出前の微量過塩素酸。キャピラリーフォーマットが溶離液消費と運用コストを節約します。スタンダードボア 4 mm カラムは、飲料水中の微量過塩素酸用の 2D-IC メソッドの一次元で使用します。 高濃度の塩化物、炭酸塩、硫酸塩が存在する場合の飲料水中の微量過塩素酸。EPA メソッド 314.1 に規定されている確認カラム。
Dionex™ IonPac™ AS19-4µm IC カラム 無機陰イオンおよびオキシハライドのルーチン分析の高分解能分離。キャピラリーフォーマットが溶離液消費と運用コストを節約します。 飲料水、廃水、地下水、および多様なサンプルマトリックス中の微量臭素酸および無機陰イオン。前処理または濃縮をしない飲料水の高分解能分析。EPA メソッド 300.0 および 300.1 に準拠、またはそれ以上。
Dionex™ IonPac™ AS19 IC カラム 無機陰イオン、臭素酸、およびその他のオキシハライドのルーチン分析。キャピラリーフォーマットが溶離液消費と運用コストを節約します。 飲料水、廃水、および地下水の多様なサンプルマトリックス中の微量臭素酸および無機陰イオン。前処理または濃縮をしない飲料水の分析。EPA メソッド 300.0 および 300.1 に準拠、またはそれ以上。
Dionex™ IonPac™ AS18-4µm IC カラム 無機陰イオンの超高速な高分解能分離用の微粒子カラム。最速の分析には高圧 IC が必要。Dionex IonPac AS4A、AS12A、AS14A、AS17-C、AS18- 高速カラムの代替品です。 飲料水および廃水中の無機陰イオンの超高速ルーチン分析。
Dionex™ IonPac™ AS18 Fast IC カラム 一般的な無機陰イオンおよび低分子量有機酸の高速分析用。 米国 EPA メソッド 300.0 (A) および 300.1 に準拠した飲料水および廃水中の無機陰イオンおよび低分子量有機酸の分離や、浸出液、食品、飲料、製薬製剤などの他のサンプル中にも対応。
Dionex™ IonPac™ AS18 IC カラム 複合サンプルマトリックス中の一般的な無機陰イオンおよび低分子量有機酸の高分解能分離。  米国 メソッド 300.0 (A) に準拠した、さまざまな水サンプル、ごみ集積場浸出液、酸性雨、食品、飲料、製薬用対イオン、ポリオール、ポリスルホン酸塩などの多様なサンプルマトリックス中の無機陰イオン。  
Dionex™ IonPac™ AS17-C IC カラム シンプルなサンプルマトリックスおよび超純水サンプル中の無機陰イオンの高速グラジエント分離用の低容量カラム。  超純水、飲料水、廃水、処理流、および洗浄水などの多様なサンプルマトリックス中の一般的な無機陰イオン。フッ化物、酢酸塩、プロピオン酸塩、およびギ酸塩の卓越した保持と定量米国 EPA メソッド 300.0 (A) に準拠
Dionex™ IonPac™ AS16 IC カラム さまざまな水マトリックス中の微量過塩素酸およびその他の疎水性、高極性陰イオンの迅速かつ正確な分析用の大容量カラム。飲料水中の微量過塩素酸のサブ ppb 分析用の 2D-IC の二次元で使用できます。 大型ループ注入を用いた、飲料水、地表水、地下水マトリックス中の過塩素酸の微量濃度; ヨウ化物、チオシアン酸塩、チオ硫酸塩などの疎水性陰イオン; ポリリン酸塩およびポリカルボン酸塩などの多価陰イオン。
Dionex™ IonPac™ AS15 IC カラム 超純水マトリックス中の微量濃度無機陰イオンおよび低分子量有機酸 (グリコール酸、酢酸、ギ酸など)。高速、高効率、および大容量分析用にさまざまなフォーマットを利用できます。 ppt レベルの分析には Dionex IonPac AC15 濃縮カラムとともに使用します。Dionex IonPac AS28-4µm カラムは、高圧用途向けの後継品です。  半導体および発電産業で使用される超純水マトリックス中の微量無機陰イオンおよび低分子量有機酸 (グリコール酸、酢酸、ギ酸など)。
Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4µm IC カラム 複合マトリックスまたは未知サンプル中の有機酸および無機陰イオンの微粒子、高速、高分解能分離。 食品および飲料、塩水、化学廃液流出液および発酵培養液などの複合サンプルマトリックス中の有機酸 (キナ酸、乳酸、酢酸、プロピオン酸、ギ酸、酪酸など) および無機陰イオン。   
Dionex™ IonPac™ AS11 IC カラム シンプルなサンプルマトリックス中の無機陰イオンおよび有機酸陰イオンの高速グラジエントスクリーニングに対応して設計された低容量カラム。 食品および飲料、化学処理溶液、廃水、塩水、発電所用水などのシンプルなサンプルマトリックス中の無機陰イオンおよび有機酸。
Dionex™ IonPac™ AS11-HC IC カラム
複合マトリックス中の無機陰イオンおよび有機酸を 1 回の分離で対応する大容量カラム。一価および二価の有機酸の分析に推奨。
化学廃液流出液および発酵培養液などの複合サンプルマトリックスまたは未知サンプル中の有機酸および陰イオン。 
Dionex™ IonPac™ AS10 IC カラム 高イオン強度のマトリックス中の無機陰イオンおよび有機酸の微量濃度分析用の大容量カラム。保持力の弱い低分子量脂肪酸で卓越した分離能を提供します。 高イオン強度のマトリックス中の微量濃度無機陰イオンおよび有機酸; 硝酸および硝酸塩中の微量陰イオン分析に最適。