Sistema de HPIC Dionex ICS-6000: Ejecución de métodos diferentes de forma simultánea
El sistema modular de HPIC Thermo Scientific Dionex ICS-6000 es un sistema de cromatografía iónica (IC) con gran capacidad para la configuración y con capacidades de cromatografía iónica capilar. Permite desarrollar y ejecutar diferentes métodos para una sola muestra o para distintas muestras de forma simultánea. El sólido diseño de este sistema permite el funcionamiento a una presión máxima de 5000 psi y produce resultados fiables y uniformes. Como sistema de cromatografía iónica de alta gama, el sistema de HPIC Dionex ICS-6000 está diseñado para adaptarse a las necesidades de los usuarios y ampliar los límites de lo posible en cuanto al análisis iónico, ofreciendo capacidades de cromatografía de intercambio iónico de alta presión y capilar.
Construya su sistema de HPIC Dionex ICS-6000 ideal
Características destacadas
Configuraciones flexibles
Los sistemas de HPIC Dionex ICS-6000 se suministran en formatos de orificio estándar, microorificio y capilar con varias opciones de detector. Este sistema de IC de alta presión puede abordar una amplia gama de aplicaciones de IC, desde IC 2-D para análisis de nivel de traza hasta cromatografía de intercambio de aniones de alto rendimiento con detección amperométrica de pulsos (HPAE-PAD) para el análisis de carbohidratos complejos.
Compatible con espectrometría de masas
El sistema es compatible con el cuadrupolo simple, el triple cuadrupolo y los espectrómetros de masa precisa (HRAM) Thermo Scientific Orbitrap de alta resolución para llevar a cabo potentes análisis de cromatografía iónica y espectrometría de masas (IC-MS) de alta resolución.
Control por tableta*
El sistema viene equipado con una tableta con una interfaz intuitiva y un control local directo del sistema y de su estado. La interfaz está disponible en 11 idiomas diferentes para personalizar su experiencia de usuario. Le permite comunicarse con el instrumento a través de una conexión WiFi o con cables seguras y acceder a las guías de instalación de consumibles y a una base de conocimientos para la resolución de problemas.
Dispositivo de monitorización de consumibles*
El dispositivo de monitorización de consumibles, de forma automática, identifica y hace un seguimiento del tiempo de instalación, del uso y de las métricas de rendimiento de un máximo de 25 consumibles diferentes para evitar errores de instalación de consumibles, para contribuir a la programación del mantenimiento preventivo y para gestionar el uso de consumibles de forma que se reduzca al máximo el tiempo de inactividad del instrumento.
Generación de eluyente automatizada (EG)
Para una reproducibilidad y exactitud de métodos inigualable, el sistema tiene la capacidad de generación electrolítica de eluyentes de hidróxido de alta pureza, carbonato, bicarbonato o ácido metanosulfónico (MSA) cuando se suministra con una fuente de agua desionizada de alta pureza. Con el modo EGC doble, el sistema de HPIC Dionex ICS-6000 también puede generar eluyentes de hidróxido de potasio/metanosulfonato de potasio (KOH/KMSA) para el análisis de carbohidratos complejos.
Software CDS
El sistema de HPIC Dionex ICS-6000 contiene el sistema de datos de cromatografía (CDS) Thermo Scientific Chromeleon, sencillo de usar. Esta plataforma de software ofrece un potente control y procesamiento de datos para IC y facilita flujos de trabajo electrónicos (eWorkflows) que permiten acceder fácilmente a todas nuestras aplicaciones esenciales. Además, el CDS Chromeleon puede controlar los sistemas de espectrometría de masas, lo que permite realizar análisis de IC-MS sin problemas.
* Es posible que los dispositivos transmisores inalámbricos no estén autorizados según lo exigen las leyes de su país, y estas características no se ofrecerán para la venta o arrendamiento ni se venderán ni se arrendarán hasta que se obtenga la autorización adecuada. Consulte a su representante local de ventas para obtener información detallada.
Vídeos
Especificaciones del sistema
En la siguiente tabla se ofrece una breve descripción general de las especificaciones del sistema de HPIC Dionex ICS-6000. No se indican todas las especificaciones. Para obtener una lista completa de las especificaciones, descargue la hoja de especificaciones del sistema de HPIC Dionex ICS-6000 (EN).
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.