正確な温度制御で保持時間を安定化します
正確な温度制御で保持時間を安定化します
メソッド要件が単純でも複雑でも Thermo Scientific™ Vanquish™ HPLC/UHPLC システムカラムコンパートメントにより、カラムおよび 2D-LC またはアプリケーション切換え用オプションバルブを正確かつ高精度に温度制御することができます。
LC カラムコンパートメント
カラムコンパートメント
特長
Vanquish™ カラムコンパートメント H アクティブまたはパッシブな溶離液の予熱と高度なカラムサーモスタットのまったく新しいユニークな組み合わせを使用することで、分離のコントロールの信頼性を高めます。
UltiMate™ 3000 TCC-3000SD スタンダード温調機能付きカラムコンパートメント 標準的な流量アプリケーションにおいて、5° ~ 80°C での正確かつ高精度な温度制御を行えます。オプションバルブによって、2D-LC やアプリケーション切換えが可能になります。
UltiMate™ 3000 TCC-3000RS Rapid Separation 温調機能付きカラムコンパートメント メソッド開発におけるカラム選択を最適化し、最大 110°C までの既存メソッドに対応するための正確かつ高精度な温度制御を行います。
UltiMate™ 3000 ACC-3000 オートサンプラーカラムコンパートメント 統合カラムコンパートメントを備えたこのオートサンプラーにより、コストとスペースの節約が可能です。最大 62 MPa までの耐圧で、汎用 UHPLC および HPLC に対応します。
関連するカラム温度制御の動画
Vanquish を使用したカラム温度の制御
Vanquish を使用してカラム温度を制御する方法を紹介します (Evert-Jan Sneekes, HPLC Strategic Marketing Manager)。
Are you using the right LC column?
Access the latest version of our Chromatography Columns and Consumables Catalog in PDF and online formats. The enhanced online version features a robust applications search tool, access to method development guides, application notebooks, and much more.
Download catalog ›