HPLC/UHPLC システム
卓越した性能を発揮する革新的な LC システム
革新的な Thermo Scientific™ HPLC および UHPLC システムの広範なラインアップを用意しています。
- Vanquish™ UHPLC システム - 高く評価されている業界トップクラスのシステムで、最先端技術の採用により最高の分離性能を提供します
- UltiMate™ 3000 システム - さまざまなアプリケーションの要件を満たすことが可能な実績のあるシステムです
- EASY-nLC™ システム - LC-MS に簡単に接続することができるナノフロー LC システムです
結果の充実、分離の向上、簡単な操作を、妥協することなく同時に実現できます。これらのシステムは、お客様のクロマトグラフィーをレベルアップできるように完全に新設計されています。
1 つのシステムであらゆる高速 LC アプリケーションを実行できます。これらのシステムは、優れた分解能を有する高速分離用の微粒子カラムを使用できます。汎用プラットフォーム、バイオコンパチブルプラットフォーム、および超高圧プラットフォームからお選びいただけます。
信頼性の高い状態で、より高いスループット、感度、分離能力を得られます。これらのシステムは、LC-MS プロテオミクスワークフローで使用するのに最適です。
標準システムは、マイクロボア、分析、マイクロボア、分析およびセミ分取 LC アプリケーションに必要な汎用性と性能を提供します。バイナリ、クォータナリ、およびデュアルグラジエントポンプオプションに対応しています。
これらのアイソクラティックシステムは、一般的なルーチンクロマトグラフィー用の堅牢な性能を、経済的でありながら柔軟性の高いパッケージで提供します。オートサンプラーを搭載したバージョンとマニュアルインジェクタを搭載したバージョンをご用意しています。
マイクログラムから数ミリグラム程度の容量の化合物を、正確なグラジエントとフレキシブルな流量で精製できます。このシステムは、さまざまな分画オプションとピークトリガ画分収集などのスマートなソフトウェアサポートを備えていて、堅牢で安全かつ高性能な精製を行えるよう調整されています。
Access the latest version of our Chromatography Columns and Consumables Catalog to ensure that you're optimizing your applications! Our enhanced online version features a robust applications search tool, access to method development guides, application notebooks, and much more.