高速分離、高分解能、自由に選択可能
高速分離、高分解能、自由に選択可能
あらゆる高速 HPLC および UHPLC アプリケーションを 1 つのシステムで実行できます。Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 RS システムは、固有のハードウェア機能を備えていて、卓越した分解能で高速分離することが可能な微粒子カラムを使用することができます。すべてのシステムコンポーネントが高い性能を実現できるように調整されています。汎用およびバイオコンパチブル用にセットアップにすることができるとともに、デュアルグラジエント機能などの独自の革新的技術が採用された UltiMate 3000 RS システムは、高度なワークフローにも対応できます。 
関連する高速分離システム製品
Acclaim™ 120 C18 カラム
Viper™ 手締めフィッティング
Chromeleon™ 7.2 CDS ソフトウェア
Rapid Separation HPLC システム
Rapid Separation(RS) システム
Rapid Separation (RS) システム
高分子および低分子分析の厳格なニーズに応えることが可能な、超高速分離と超高分解能を提供する非常に汎用性の高い HPLC/UHPLC システムで、最大 1000 bar の圧力で動作できます。
UltiMate™ 3000 Rapid Separation バイナリシステム きわめて高度な流量の柔軟性を備えた高速・高分解能の UHPLC 分離をご活用ください。迅速なグラジエント応答と優れた流量安定性により、信頼性の高い結果を得ることができます。
UltiMate™ 3000 Rapid Separation クォータナリシステム 確立された HPLC/UHPLC ワークフローおよび新規の HPLC/UHPLC ワークフロー用の最も柔軟性の高い RS システムです。この クォータナリシステムは、高速のルーチンアプリケーションおよびメソッド開発をサポートします。
UltiMate™ 3000 Rapid Separation デュアルシステム オンライン SPE、パラレルまたはタンデム HPLC/UHPLC、逆グラジエント法、および高速アプリケーション切換えを特徴とするこのデュアル高速分離システムで、生産性を向上できます。
バイオコンパチブル Rapid Separation (BioRS) システム
タンパク質、ペプチド、核酸、および生物療法に必要な UHPLC 性能を得られます。これらのシステムは 100% の耐腐食性を備えていて、高塩濃度や極端な pH 条件で使用することができます。これらは、最大 1000 bar のカラム圧力で動作します。
UltiMate™ 3000 BioRS システム 高分子を劣化や変性から保護します。この UHPLC は創薬から分離と精製に至るまでの広範なニーズに対応します。
UltiMate™ 3000 BioRS デュアルシステム バイオ UHPLC 分析を加速します。このデュアルシステムは多次元の UHPLC 分離を自動化し、異なる分離モードの分析メソッドをひとつのワークフローに結合させます。
バイオコンパチブル Rapid Separation (BioRS) システム
関連する UltiMate 3000 BioRS システムの動画
UltiMate 3000 BioRS システムの概要
UltiMate 3000 BioRS は、超高速液体クロマトグラフィー (UHPLC) のパフォーマンスと、タンパク質、ペプチド、核酸、生物医薬品の分析に必要とされる耐腐食性のパーツを組み合わせた設計です。システムは、モノクローナル抗体の変異体など、有望な生物医薬品の研究を加速させることができるように設計されています。
関連するオンデマンド HPLC Web セミナー
関連するオンデマンド Web セミナー
Are you using the right LC column?
Access the latest version of our Chromatography Columns and Consumables Catalog in PDF and online formats. The enhanced online version features a robust applications search tool, access to method development guides, application notebooks, and much more.
Download catalog ›
リソース
パンフレット