グロー放電質量分析 (GD-MS)
高純度な導電物質中の微量元素を直接分析
主に治金用に完全な素材特性評価を行う Thermo Scientific™ ELEMENT™ GD PLUS GD-MS システムは、高分解能質量分析計に高速のグロー放電イオン源を備えています。このシステムは、高純度な導体および半導体物質を直接分析するのに最適で、固体サンプル中のほぼすべての元素を ppb 以下のレベルで検出し、定量することができます。
関連する GD-MS カテゴリー
GD 質量分析計は、固体サンプルの直接分析における新たな基準を定義し、高純度な導体および半導体物質中の微量元素をハイスループットで測定するソリューションを提供します。
適切な GD-MS アクセサリを用いることで、もっとも困難な元素分析でさえも容易になります。グロー放電質量分析計用に特別に設計されたアクセサリは性能、利便性および柔軟性を改善します。
ELEMENT GD PLUS GD-MS による品質の確認
Web セミナーに参加して、ELEMENT GD PLUS GD-MS がどのようにして固体サンプル分析における新たな基準を定義するかについてご覧ください。グロー放電源からのパルス電源は、より低いスパッタ率での効率的なイオン化を可能にします。 
Web セミナーを視聴する ›
リソース
カタログ
アプリケーションの概要
ポスターノート
サポート