ICP 質量分析 (ICP-MS)
最先端で包括的な ICP-MS ポートフォリオ
当社の革新的な ICP-MS ソリューションは、ハイスループット測定やルーチン測定から最新研究機関に至るあらゆる研究ニーズに対応できるようデザインされています。信頼性および正確性の高いデータ、シンプルで直観的なワークフローによる簡単な操作性など、先進的な性能を誇る当社の ICP-MS はより快適な作業環境を実現し、課題に取り組むユーザーをサポートします。
よく利用されている ICP-MS 製品
iCAP RQ ICP-MS
iCAP TQ ICP-MS
ELEMENT シリーズ ICP-MS
関連する ICP-MS カテゴリー
ppt 以下から ppm レベルでのトータルな元素分析が可能なこの小型ベンチトップシステムは、迅速かつ強力で高感度な微量検出を実現します。
困難な分析アプリケーションに関しても、先進的な干渉除去技術により、類まれな操作の簡便性は維持したままに高精度の測定が可能です。
最高クラスの干渉除去により、サンプル調製をすることなく、微量レベルの多元素を非常に高感度かつ確実に分析します。
さまざまなサンプルに対して正確かつ精密な同位体比分析を行います。
直感的に操作できるユーザーフレンドリーなプラットフォームソフトウェアで、ワークフローをシンプルにして効率を最大限に引き出すよう設計されています。この一般的なソフトウェアソリューションは、実験担当者のローテーションを容易にします。
ICP-MS 法の選択肢
SQ-ICP-MS
TQ-ICP-MS
HR-ICP-MS
MC-ICP-MS
特長 ppt 以下から ppm レベルでのトータルな元素分析が可能なこの小型ベンチトップシステムは、迅速かつ強力で高感度な微量検出を実現します。 分析困難なサンプルに対しても、先進的な干渉除去技術により、類まれな操作の簡便性は維持したままに高精度の測定が可能です 最高クラスの干渉除去により、サンプル調製をすることなく、微量レベルの多元素を非常に高感度かつ確実に分析 最新の革新的増幅器技術に高分解能、高感度、マルチコレクションを組み合わせ、微量レベルの多同位体分析を可能にします
アプリケーション 高感度の検出限界を必要とするルーチンラボでの、質の高いハイスループット分析。難易度の高いサンプルに最適。 ルーチン測定から研究レベルの分析にも適応し、現在および将来の規制にも対応する必要のあるお客様から、新しい市場の開拓や新たな科学的なブレークスルーをお求めのお客様までご満足いただけます。高マトリックスのサンプルにも対応しています。 磁場セクター ICP-MS システムは、半導体、地質学および材料科学の研究室、有機および無機溶液または固体マトリックスに最適 マルチコレクター ICP-MS は、地球科学や原子核科学の研究や、非常に精密な同位体比計測を必要とする生化学、食品、法医学、医学分野に対応する究極のツール
サイズ ベンチトップ ベンチトップ 据置型 据置型
主要技術 シングル四重極 + Flatapole QCell Flatapole Qcell を搭載したトリプル四重極 二重収束磁場セクターは、ディスクリートダイノード検出器または追加のシングルファラデー検出器と併用可能 可動ファラデーコレクター付き二重収束磁場セクターは、マルチイオン計数デバイスと併用可能
周辺機器との互換性 ほとんどの LA、IC/LC、GC システムと接続が可能。 ほとんどの LA、IC/LC、GC システムに適合
自動化 多様なラボ用自動化システムと容易に組み合わせることができ、スループットを最大化
ソフトウェア Qtegra Intelligent Scientific Data Solution (ISDS) ソフトウェア ELEMENT ソフトウェアスイート マルチコレクターソフトウェアスイート
GC と ICP-MS システムをシームレスに統合
GC と ICP-MS システムのシームレスな統合により、検出限界に悩まされていた研究にも取り組むことができるようになります。Thermo Scientific GCI シリーズインターフェイスにより、揮発性化学種を ppt 以下の濃度でも簡単に信頼性高く測定できます。
詳細を見る
リソース
カタログと仕様
動画および Web セミナー