当社の高精度 LC-MS システムで分析効率を向上
当社の高精度 LC-MS システムで分析効率を向上
Thermo Scientific™ 液体クロマトグラフィー質量分析 (LC-MS) システムを使用して、食品添加物、薬物代謝物、環境毒素、食品添加物などの複合マトリックス中の未知および既知の化合物を同定、キャラクタリゼーション、定量化できます。  当社のシステムにより、ワークフローを合理化して、ハイスループットサンプルスクリーニングから微量レベルの未知の物質の発見に至るすべての分析でより多くの情報を得ることができます。
関連する LC-MS システムカテゴリー
Thermo Scientific™ トリプル四重極 GC-MS/MS システムは、フルスキャン能力、選択したイオンの優れた感度、および対象化合物の分析用の反応モニタリングモードを備えています。
Thermo Scientific™ Orbitrap™ 質量分析計は、アイソバリックタグおよび低レベル PTM 分析などのアプリケーションを使用してプロテオミクス、バイオ製薬、メタボロミクスでの新規化合物を発見できるように設計されています。これらの質量分析計は、高分解能な精密質量データを生成するため、微量検体の検出、キャラクタリゼーションと定量、および包括的なサンプル分析で感度が向上します。
イオントラップ LC-MS により、フルスキャン感度が非常に高くなり、データ依存MSn 分析において複雑なマトリックス中の低濃度成分の検出および迅速同定に優れた力を発揮します。最大 6 桁の範囲で定量性があります。
MSQ™ Plus シングル四重極は、経済的でありながら高性能な MS システムで、最速の UHPLC アプリケーションにも追従できる能力を備えています。このシステムは、フルスキャンおよび選択イオンモニタリングモードで機能し、Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ ソフトウェアとシームレスに統合します。
Planet Orbitrap
Tips, applications, product information, community, technical papers and other resources for Orbitrap-based mass spectrometers.
  • Proteomics
  • Biopharmaceuticals
  • Drugs of Abuse
  • Environmental Analysis
  • Food Safety Analysis
  • More...
Visit Planet Orbitrap ›