高速、正確なタンパク質配列決定
ペプチドマッピングは、バイオ医薬品の特性評価を行う際の重要なステップです。バイオ医薬品の完全な配列決定を行うには、タンパク質消化を行いペプチド解析を行う、「ボトムアップ法」と呼ばれる特性評価が必要です。
創薬や医薬品開発から、臨床試験、生物製剤製造や QA/QC まで、ペプチドマッピングは今なお重要な分析手法となっています。高速で信頼性が高く、再現性も高く、使いやすいように設計された、完結型のワークフローの中で、当社ならではの革新的技術の融合を提供しています。
よく利用されているペプチドマッピング製品
ペプチドマッピングワークフロー
Peptide mapping workflow
タンパク質消化
高速かつ再現性のある標準的タンパク質消化
バイオ医薬品特性評価向けのサンプル調製に飛躍的な進展; Thermo Scientific™ SMART Digest™ キットは、自動化に対応したフォーマットで、高再現性、高感度、および優れたデータ品質により、高速かつ簡便なタンパク質消化を実現する固定化トリプシンを活用しています。
   Video: SMART Digest Kit Animation
ペプチド分離
高分離能逆相ペプチド分離
Thermo Scientific™ Acclaim™ VANQUISH™ C18 UHPLC カラムは、バイオ医薬品タンパク質のペプチドマッピングに最適なカラムで、優れた分離とシャープなピーク形状をもたらしてくれます。これらのカラムは、テーリング効果を最小限に抑える、金属含有量がきわめて少ない超高純度シリカ担体を特徴としており、シンメトリーのあるピーク形状を実現します。
再現性のある、使いやすい UHPLC
新しい Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex UHPLC プラットフォームは、バイオコンパチブルを極めた最先端の 2 液混合または 4 液混合を可能にします。Vanquish Flex プラットフォームは、ペプチドクロマトグラフィーの正確さ、精度、感度の新たな基準を打ち立てる設計がなされています。しっかりと安定した保持時間により、創薬、開発および QC の環境の中ですべてのペプチドの同定に高い信頼性をもたらします。
DAD、VWD、および質量分析計とのシームレスな互換性を持ち、規制に完全準拠した Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS ソフトウェアにより、創薬パイプライン全体に最適な UHPLC システムです。
   Video: The Evolution of a Biocompatible Masterpiece
ペプチド質量分析
ペプチド分析における代表的な手法
ペプチドマッピングとインタクトなキャラクタリゼーションを 1 台で実行できる質量分析計。Orbitrap ベースの質量分析計の Thermo Scientific™ Q Exactive™ BioPharma プラットフォームは、変性状態と非変性状態のMS インタクト分析およびサブユニットトップ/ミドルダウン分析からペプチドマッピングまで対応した、最も強力な卓上型の質量分析計です。
Thermo Scientific™ BioPharma Finder™ ソフトウェアと組み合わせることで、バイオ医薬品の特性評価に最適なトータルソリューションが実現します。
ペプチドマッピングソフトウェア
ボトムアップ分析とインタクト質量分析を融合させた特性評価
Thermo Scientific™ BioPharma Finder™ソフトウェアを用いて、時間を節約し、より多くを同定できます。簡単なソフトウェアワークフローは、バイオ医薬品の特性評価のフローに沿ってお客様をサポートし、ペプチド配列の検証およびすべての変異体や修飾体の同定を含め、全範囲をカバーします。
規制準拠した LC & LC-MS ソフトウェア
Thermo Scientific™ Chromeleon™ 7.2 クロマトグラフィーデータシステム (CDS) ソフトウェアが、ラボのワークフローを合理化します。このソフトウェアは、GxP 準拠のバイオ医薬品および QA/QC 環境向けの優れた機器制御、自動化、およびデータ処理を提供します。
メソッド作成から最終報告まで、企業全体での UHPLC、または LC-MS ペプチドマッピングのルーチン分析を実行します。
   Video: Learn about CDS
関連するペプチドマッピングの動画
A Journey in Biotherapeutic Peptide Mapping with Alexion Pharmaceutical
最新のクロマトグラフィー、質量分析およびソフトウェアが、アレクシオンファーマ株式会社でどのように利用され、業務に役立っているかについて説明します。
 このブログで詳細を見る