統合ソリューション
作業員や重要な基盤施設を保護
作業員、区域、および環境のモニタリングを単一の放射線検出ソリューションに統合することにより、効率を最適化します。 Thermo Scientific™ ViewPoint™ 企業用遠隔モニタリングシステムは、さまざまな環境および産業プロセス機器を統合する多面的なツールセットです。 原子力発電所などの重要な基盤施設において平常時および停止時に、または放射線ホットスポットの特定、環境汚染の検出、日常的な保安調査などの用途において、アルタイムでモニタリングします。
営業担当者へのお問い合わせ
人気の統合放射線モニタリングソリューション
マトリックスモバイル ARIS™ 検出システム
RadHalo™ RDP および FM 分光エリアモニター
ViewPoint 企業用遠隔モニタリングシステム
関連する統合放射線モニタリング製品
現場で、または遠隔地から放射線を検出・識別する高感度のエリアモニターは、最大限の安全を確保します。 携帯型の装置を危険性のある場所に配置して、近くの作業員に警報します。 固定型の装置は、原子力、環境、緊急対処の用途において、遠隔的に環境線量率を測定し、核種を同定します。
調査チームが、不明線源、放射能汚染、悪意的な線源に対処する効果的なツールです。 Thermo Scientific PackEye 放射線検出バックパックは、He-3 フリー中性子の検出器技術により、γ 線および中性子放射線源を迅速に検出し、位置を特定します。
放射線用、環境用、および汎用検出器からのデータを中央で処理・分析するカスタマイズ可能なシステムにより、第一対応者、重要な基盤施設、一般の人々を守ります。 ViewPoint 遠隔モニタリングシステムは、原子力発電所、産業環境、またはセキュリティチェックポイントで、平常時および停止時の放射線レベルの全体像把握を実現します。
ご使用の ViewPoint システムを強化するハードウェアおよびソフトウェアソリューションの包括的セットであり、Thermo Scientific CNET 3000 リーチバック通信システム、Thermo Scientific ViewPoint Web マッピングクライアント、Thermo Scientific VP-SaT ViewPoint スタンドアロン端末などが含まれます。
リアルタイムのモバイル高感度放射線検出および調査により、放射性物質からの脅威を迅速に特定します。 Thermo Scientific マトリックスモバイル ARIS 検出システムは、SUV 車、ボート、その他の車両に取り付け可能で、特許取得済みの自然バックグラウンド除去 (NBR) 技術と、Thermo Scientific ViewPoint エンタープライズソフトウェアを備えた独自の ARIS 高度放射性同位体同定システムの性能を活用します。
リアルタイム放射線脅威検出ネットワークを使用した放射線源の迅速な検出により、お客様の施設や作業員、一般の人々を守ります。 Thermo Scientific マトリックス MRDS™ システムは、Thermo Scientific 自然バックグラウンド除去 (NBR) 技術を取り込み、インテリジェントな自己キャリブレーションプロセスにより、自然放射線と人工放射線源を迅速に区別します。
グラプル取り付け用に設計されたワイヤレスの放射線検出システムにより、スクラップ金属流に含まれる放射性物質の脅威を最小限に抑えます。 Thermo Scientific RadEye™ GR グラプルモニタリングシステムは、グラプルに取り付けるために設計されたワイヤレス放射線検出システムで、グラプルの下のスクラップの山に埋もれたスクラップ金属をモニターします。
壁取り付け式の Thermo Scientific RadEye エリアモニターにより用途範囲が広がり、便利で費用対効果の高いγ線および中性子線エリアモニタリングも可能になります。 事前設定されたしきい値を超えた場合、システムが音と光によるアラームを作動し、RadEye は携帯型計器として直接使用することもできます。
海洋用途向けのモバイル放射線検出システムにより、核の脅威が人々や環境に危険を及ぼす前に、通関手続地で脅威を検出できます。 
ターンキーとドロップアンドゴー方式の Thermo Scientific 原子力発電所用エリアモニタリングパッケージは、シンプルで迅速なエリアモニタリングを実現します。
リソース
Support
We provide a single source for global integrated service, support and parts supply for all your radiation, measurement and security products. 
Request service ›