Invitrogen Qubit fluorometric quantitation comprises the easy-to-use Invitrogen Qubit 4 Fluorometer and sensitive, specific Invitrogen Qubit quantitation assays to measure RNA quality and quantity, quantitate RNA, ssDNA, dsDNA and protein for applications that require sensitive, specific and accurate measurement.
貴重なサンプルとハイレベルなアプリケーションを効果的に行うためにデザイン
Invitrogen™ Qubit™ システムは、使いやすい Qubit 4 フルオロメーターと、高感度で特異的な Qubit 定量アッセイを組み合わせて使用することで、dsDNA、ssDNA、RNA、およびタンパク質の高精度な定量とRNA サンプルの品質の評価をすることができます。ターゲット特異的な蛍光色素の検出をベースとするこの統合システムは、UV分光光度計による定量よりも高感度であり、貴重なサンプルや要求の厳しいアプリケーションに用いるサンプルの定量に理想的です。
デモ依頼
Qubit 4 フルオロメーター
タッチスクリーン操作で目的のアッセイを選択すると、数秒で正確なデータが得られます。
Qubit RNA IQ
簡単なメソッドで、RNA の Integrity と Quality を評価する新しい機能
Qubit アッセイ
DNA、RNA、タンパク質の高精度な定量を可能にする試薬キット、および希少サンプル用の試薬キット
技術リソース
最新ソフトウェアや MyQubit アプリケーションのダウンロード、よくある質問、引用文献、アプリケーションノート
photo of the Qubit 3.0 Fluorometer  
貴重なサンプルとハイレベルなアプリケーションを効果的に行うためにデザイン
Invitrogen™ Qubit™ システムは、使いやすい Qubit 3 フルオロメーターと、高感度で特異的な Qubit 定量アッセイを組み合わせて使用することで、dsDNA、ssDNA、RNA、およびタンパク質の高精度な定量を実現します。ターゲット特異的な蛍光色素の検出をベースとするこの統合システムは、UV分光光度計による定量よりも高感度であり、貴重なサンプルや要求の厳しいアプリケーションに用いるサンプルの定量に理想的です。
デモ依頼
Keeping pace with your research
Qubit 定量プラットフォームは、お客様のニーズに応えて進化を続け、次のような機能を提供しています。
  • 新しく RNA のIntegrity と Quality を評価する機能を搭載 ― 分解された RNA と 解析可能な RNA の比率を測定
  • 大型 5.7 インチのカラータッチスクリーンを搭載し、最大 1,000 サンプルのデータを保存
  • 数分のインキュベーションでサンプル準備が完了、わずか約 5 秒の読み取り時間で結果を取得
  • 夾雑物の存在下でも、その影響を最小化するターゲット特異的なアッセイで高精度な定量を可能に
Resources
その他のリソース
核酸の精製と解析のサポートセンター
核酸の精製と解析アプリケーションについての情報、トラブルシューティング、リソース