Search
Los manuales, folletos, notas de aplicación, descargas, demostraciones, vídeos y otros recursos de esta sección le ayudarán a sacar el máximo partido a su fluorímetro Qubit original (1.0), 2.0 o 3.0.
En la pantalla de inicio del fluorímetro Qubit 3.0, toque Configuración > Acerca del instrumento para verificar la versión de software que se encuentra instalada en ese momento en el instrumento. Si su instrumento requiere una actualización de software, descargue la versión más reciente en su equipo haciendo clic en el enlace que aparece a continuación. A continuación, transfiérala al fluorímetro Qubit 3.0 mediante una unidad USB o un cable USB e instálela tocando las opciones Configuración > Actualizar software. Para obtener instrucciones más detalladas, consulte la guía del usuario Qubit 3.0.
La conexión de un fluorímetro Qubit 3.0 a un ordenador que ejecuta el sistema operativo Windows™ requiere la instalación de un controlador. Descargue tanto el controlador como las instrucciones de instalación a continuación.
El diseño y la carga de un ensayo personalizado MyQubit en el fluorímetro Qubit 3.0 son iguales que en el fluorímetro Qubit 4. Consulte las instrucciones paso a paso en la página de Recursos.
Descargue los ensayos preconfigurados del fluorímetro Qubit 3.0 de la tabla siguiente.
Como ejemplos de los tipos de ensayos personalizados MyQubit que se pueden crear, hemos desarrollado nuevos ensayos MyQubit de varios analitos que se cuantifican con frecuencia mediante reactivos Amplex Red, junto con versiones MyQubit de dos ensayos Qubit más recientes que no se cargaron previamente en los fluorímetros Qubit 2.0 o 3.0. Al transferir los archivos .qbt del ensayo al fluorímetro Qubit mediante una unidad USB, quedarán disponibles junto con los ensayos Qubit que se han cargado en fábrica, ampliando de este modo las capacidades del fluorímetro Qubit.
ensayo | Descargar para Qubit 3.0 y 4 | Descargar para Qubit 2.0* | Manual en PDF |
|---|---|---|---|
Ensayos 1X HS dsADN | |||
Ensayo de microARN | Precargado | ||
Ensayo de colesterol Amplex Red | |||
Amplex Red Galactose Assay | |||
Amplex Glucose Assay | |||
Amplex Red Glutamic Acid Assay | |||
Amplex Red Peroxide Assay | |||
Ensayo de sacarosa Amplex Red |
* El fluorímetro Qubit 2.0 requiere una unidad flash USB de 2 GB o menos, como la que se suministra con el instrumento, para transferir archivos MyQubit.
Para descargar el archivo .qbt, haga clic en el vínculo apropiado de la tabla. Consulte el manual del ensayo en PDF para obtener instrucciones sobre la carga del archivo .qbt en el fluorímetro Qubit.
Descargue los ensayos preconfigurados para el fluorímetro Qubit 2.0 de la tabla anterior.
La funcionalidad de MyQubit permite crear nuevos ensayos en el fluorímetro Qubit 2.0 en minutos, con parámetros que se pueden cargar fácilmente en el instrumento mediante una unidad USB, sin cambiar los ensayos que ya existen. Los nuevos ensayos pueden ser versiones optimizadas de otros ensayos basados en fluorescencia que ya existen o pueden ser completamente nuevos.
La funcionalidad de MyQubit requiere que el fluorímetro Qubit 2.0 funcione con un firmware v3.11 o superior. La unidad USB que utilice para transferir los datos debe tener una capacidad de 2 GB o menos, como la que se incluye con el instrumento.
Una vez que haya desarrollado su propio ensayo basado en fluorescencia, siga estos pasos para crear un ensayo MyQubit que le permitirá analizar sus muestras con el fluorímetro Qubit 2.0 y traducir directamente los valores de fluorescencia a concentraciones.
Para cargar la configuración del modo sin procesar en el fluorímetro Qubit 2.0, apague el dispositivo desenchufándolo. Mientras el instrumento está desenchufado, introduzca la unidad USB en el puerto USB del instrumento y vuelva a enchufarlo. El fluorímetro Qubit 2.0 detectará el archivo qubit_raw.qbt en la unidad USB y le pedirá que cargue el archivo. Una vez finalizada la carga, volverá a una nueva pantalla de inicio en la que ya se podrá acceder al modo sin procesar.
Recopilación de datos. Prepare las muestras con los reactivos del ensayo y léelas en modo sin procesar en el instrumento Qubit. El modo sin procesar le permite seleccionar manualmente la fuente de luz de excitación que elija (LED azul o rojo, ambos o ninguno) mientras lee los valores de fluorescencia sin procesar en los canales de emisión verde y rojo lejano. Los valores sirven para generar los datos necesarios para el desarrollo de un ensayo nuevo.
Para cargar el nuevo archivo .qbt del ensayo, desconecte primero la alimentación desenchufando el fluorímetro Qubit 2.0. Mientras el instrumento está desenchufado, introduzca la unidad USB en el puerto USB del instrumento y vuelva a enchufarlo. El fluorímetro Qubit 2.0 detectará el archivo .qbt en la unidad USB. Si el archivo se ha rellenado correctamente, se le pedirá que cargue los ensayos que contiene el archivo .qbt. Una vez finalizada la carga, se le dirigirá a una nueva pantalla de inicio donde se verá el nombre principal de su nuevo ensayo MyQubit.