Search
Características de la espectroscopía FTIR
La familia de espectrómetros Thermo Scientific Nicolet ofrece una flexibilidad, rendimiento y fiabilidad inigualables durante el control de calidad, los servicios analíticos o la investigación de alto rendimiento.
Ofrecemos una gama completa de soluciones, desde el espectrómetro FTIR Thermo Scientific Nicolet Summit de tamaño reducido y fácil uso hasta el espectrómetro FTIR Thermo Scientific Nicolet iS50 flexible y con gran capacidad de configuración. Cada uno de ellos cuenta con el mejor rendimiento de su clase para ayudarle a identificar sus muestras desconocidas, descubrir nuevas estructuras o proporcionar información cuantitativa. La capacidad de acoplarse con un microscopio FTIR amplía la capacidad a menos de 10 micrómetros y se aplica a los campos de microplásticos y análisis de contaminantes.
Suministramos software innovador y versátil, desde el software Thermo Scientific OMNIC, líder del mercado desde hace mucho tiempo, hasta el paquete de software OMNIC Paradigm de 64 bits basado en bases de datos de reciente diseño. Ambos controlan el instrumento, proporcionan herramientas de diagnóstico y contienen una amplia gama de herramientas de análisis, desde la sencilla corrección de la línea de base hasta funciones avanzadas como la búsqueda de varios componentes. OMNIC Paradigm también ofrece herramientas excepcionales para crear flujos de trabajo, lo que le permite codificar sus SOP de forma rápida y eficaz.
El equipo de Thermo Fisher Scientific será su colaborador para desarrollar las herramientas que necesita para su análisis. Trabajamos con sectores, instituciones académicas y pequeñas empresas para garantizar que tengan las herramientas que necesitan para hacer su trabajo, desde nuevas características que se agregan al software principal hasta el desarrollo de flujos de trabajo para realizar tareas complejas y de varios pasos.
Nuestros espectrómetros Nicolet siempre han sido líderes en fiabilidad. Nuestro servicio de primera clase ahora mejorado con herramientas de validación que proporcionan información sobre el futuro directamente a la fábrica (cuando se permite). También contamos con software y hardware que validan su instrumento para ayudar a garantizar la confianza de sus datos de forma que pueda usarlo en el descubrimiento de fármacos o investigaciones forenses, proteger sus datos y demostrar su valor a sus colaboradores internos o externos. Nuestro equipo de servicio técnico internacional es inigualable en cuanto a habilidades y cobertura, ofreciendo servicios que incluyen respuestas rápidas y formación.
Interactuamos con muchas técnicas de muestreo para ofrecerle soluciones a casi cualquier problema analítico, desde trabajos en fase gaseosa de baja concentración hasta análisis de película ultrafina mediante tecnologías de ángulo de incidencia rasante. Nuestro compartimento de muestras permite el uso de una amplia gama de opciones, incluidos métodos consecutivos, como TGA-IR (para la desformulación) o GC-IR (para obleas y discos de silicio).
Las claves para el éxito de su laboratorio suelen ser la velocidad, la precisión y la fiabilidad, y todo eso es lo que le ofrecen nuestras soluciones. Tanto si trabaja en medicina forense, productos farmacéuticos, polímeros, gases industriales o un laboratorio general de análisis o control de calidad, descubrirá que tenemos las herramientas que necesita. Los maestros y profesionales académicos pueden encontrar sistemas educativos sencillos y flexibles, mientras que los investigadores pueden descubrir todas las herramientas que necesitan, desde la macro hasta la micro.