Scrap Metal Recycling
スクラップ金属の作業で推測を行う必要はありません。
汚染物質や有害成分の存在を含め、スクラップの正確な金属組成が不明確な場合、品質、安全性、および法規制遵守が脅かされます。スクラップ金属の分類に Thermo Scientific™ Niton™ 携帯型蛍光 X 線(XRF)分析計を使用することにより、正確で信頼性の高い識別が実現され、製品の完全性確保につながります。
Niton 分析装置は、微量レベルから市販の純金属まで、ほぼ全てのタイプの金属合金の対象となる元素を検証でき、組成がほぼ同じ合金のグレードを互いに識別することができます。
  • 物質移送ポイントで多数の合金を確実に識別し、製品品質を確保
  • 金属組成を判定し正確な仕分けを実現
  • トランプ元素/微量元素を識別
  • サンプル前処理をほとんど、または全く行わずに、数秒で非破壊分析が可能
  • 金属加工の作業速度を向上させます。 
スクラップ作業の分類とグレーディングに正確さをもたらします。
デモをリクエストする
関連する携帯型 XRF 分析計
Niton™ XL5 成分分析計
Niton™ XL2 成分分析計
Niton™ XL3t GOLDD+ 成分分析計
携帯型 XRF 分析計の関連動画
未来の携帯型 XRF 分析計
小型で軽量の Thermo Scientific™ Niton™ XL5 成分分析計が、どのように分析時間を短縮し、感度を高められるかをご覧ください。
リソース
サポート
Follow us