誘導結合プラズマ発光分光分析 (ICP-OES)
強力で使いやすい多元素分析ソリューション
Thermo Scientific™ iCAP™ 7000 Plus シリーズ ICP-OES は、さまざまなサンプル中の微量元素を分析するための低コストな多元素分析機能を提供します。Thermo Scientific™ Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ (ISDS) ソフトウェアと Element Finder プラグインは革新的な ICP-OES の技術です。。プラグインにより、メソッド開発時間が短縮され、ユーザーが波長を選択しなくても済むようになります。
関連する ICP-OES 分析器
原子吸光やマイクロ波プラズマよりもサンプルスループットおよび低い検出限界を求めるラボ向けの多元素分析ソリューションです。
全波長範囲で最高の感度を必要とする QA/QC および研究機関向けの最適なソリューションです。最小限のユーザーセットアップとメンテナンスで多くの液体サンプルアプリケーションで高い性能を得られます。
最高のスループット、感度、および検出限界を実現できます。効率的にサンプルをプラズマへ移動する内蔵サンプルループにより生産性が向上します。Thermo Scientific™ iCAP™ 7600 ICP-OES は、拡張し続けるラボの要件をサポートできるように、最高の拡張性と高度なアクセサリ接続性を提供します。
ICP-OES 法の選択肢
iCAP 7200 ICP-OES
iCAP 7400 ICP-OES
iCAP 7600 ICP-OES
プラズマの外観 DUO または横方向
波長範囲 167 ~ 847nm
分解能 @ 200nm 7nm
測定モード 同時
カメラテクノロジー 高性能 CID86
全スペクトル領域の捕捉 なし なし あり
Element Finder 制限あり あり あり
Element Finder 制限あり あり あり
ガス流量制御 圧/電磁石制御 Full MFC Full MFC
RF ソース 750 ~ 1300W 750 ~ 1500W 750 ~ 1600W
作動ガス消費量 14L/min 16L/min 16L/min
プラズマガス 固定値、12L/min 質量流量制御、0 ~ 20 L/min
補助ガス 固定値、0、0.5、1.0、1.5L/min 質量流量制御、0 ~ 2 L/min
ネブライザーガス 0 ~ 0.4MPa の圧制御 質量流量制御、0 ~ 1.5 L/min
追加ガス オプション 質量流量制御、0 ~ 100 mL/min
スプリント値 なし なし なし
サイズ (WxDxH) 840x750x590mm
重量 85kg
関連する動画
Qtegra ISDS Element finder プラグイン
  • 分析に適した波長の自動選択
  • プラズマ自動最適化
  • 20 分以内にメソッドを開発可能
動画を見る ›
リソース
カタログと仕様
製品資料