有機元素分析(OEA)
1 台ですべてのアプリケーションに対応できる装置で、一歩先行く元素分析を実現
炭素、水素、窒素、硫黄、および酸素の定量における、最も優れた簡易性、正確性およびコストパフォーマンスを体験してください。Thermo Scientific FlashSmart 元素分析計の設計には、数十年に及ぶ経験とともに、有機元素分析計(OEA)の開発における当社の絶え間ないイノベーションが活かされています。このシリーズは、柔軟性の高い構成が可能な分析計として、世界中の公的機関で承認され、世界的に認められた技術で、信頼性の高い、高速かつ正確な分析ソリューションを幅広い業界に提供しています。
- CHNS と酸素の熱分解の同時フラッシュ燃焼
- 優れたモジュール方式
- 分析 1 回当たりのコストを削減
- 自動、高い柔軟性、高速
- 正確性と再現性
- レポートの自動作成と表示
サンプル調製の難題を解消し、危険物質を排除します。滴定計算機はもう必要ありません。Thermo Scientific FlashSmart シリーズのシンプルな設計は、日々課題に直面しているユーザーが毎日の生産性とスループットを向上させるのに役立ちます。
CHNS/O 分析装置の構成
炎光光度検出器(FPD)を使用して、微量硫黄の測定を実行できます。
NC/土壌分析装置の構成
土壌、堆積物、またはろ過生成物に含まれる窒素と炭素を迅速に分析できます。同じ分析装置を使用して硫黄を測定することもできます。
窒素/タンパク質分析装置の構成
品質認定を受けた食品標準物質を使用して食品と動物飼料に含まれる粗タンパク質を測定します。
HT/IRMS 分析装置の構成
燃焼を使用して C、N、S 同位体を分析し、高温還元で H、O 同位体を分析します。
過去数年間に土壌と植物の試験の重要性が増しましたが、従来の方法の多くは、サンプル調製に時間がかかり、環境的に有害な試薬を使用するため、もはやルーチン分析に適していません。また、肥料の化学組成の分析は、農学における調査および品質管理のために重要です。肥料の製造工程で使用されている試験の 1 つに窒素含有量の測定があります。これらのアプリケーションとその他の多くのアプリケーションで、有機元素分析技術は、環境サンプルの CHNS/O をキャラクタリゼーションするための効率的な分析技術のニーズを満たします。
グローバル化が進む食品市場は、商品価値、消費者の健康、およびメーカーの評価を保護できるように、製品特性のより正確な品質管理を必要としています。公的規制では、タンパク質含有量表示の要件が制定されていて、これにより消費者は価格と品質を比較することができます。これにより、より正確で、法令に準拠し、自動化された分析を実現すべく、デュマ(燃焼) 法に基づいた有機元素分析技術が従来のケルダール法に代わる方法として国際機関により承認されています。
潤滑剤、オイル、ポリマー、プラスチック、カーボンブラックなどの一般的な生産工程では、品質管理のために含有元素が定期的に監視およびテストされています。産業サンプルの含有物の量は、汚染物質や、環境、人間に有害な可能性のあるその他の副産物を計算するために必要とされます。有機元素分析技術により、先進的なラボの標準的な要求に加え、再現性に関する国際的な方法に従うことができます。
有機化合物の化学的キャラクタリゼーションは、製薬の研究および品質管理の目的で、合成、分離、精製、構造同定のすべての工程で非常に重要な役割を果たします。製造工程で使用されている試験の 1 つに有機元素組成の測定があり、物質のキャラクタリゼーションが定期的に監視されます。厳格な品質管理を最初に実施するのは原材料のサプライヤーです。有機元素分析技術により、正確かつ迅速な分析を最高の再現性で実施することができます。
過去数年間に土壌と植物の試験の重要性が増しましたが、従来の方法の多くは、サンプル調製に時間がかかり、環境的に有害な試薬を使用するため、もはやルーチン分析に適していません。また、肥料の化学組成の分析は、農学における調査および品質管理のために重要です。肥料の製造工程で使用されている試験の 1 つに窒素含有量の測定があります。これらのアプリケーションとその他の多くのアプリケーションで、有機元素分析技術は、環境サンプルの CHNS/O をキャラクタリゼーションするための効率的な分析技術のニーズを満たします。
グローバル化が進む食品市場は、商品価値、消費者の健康、およびメーカーの評価を保護できるように、製品特性のより正確な品質管理を必要としています。公的規制では、タンパク質含有量表示の要件が制定されていて、これにより消費者は価格と品質を比較することができます。これにより、より正確で、法令に準拠し、自動化された分析を実現すべく、デュマ(燃焼) 法に基づいた有機元素分析技術が従来のケルダール法に代わる方法として国際機関により承認されています。
潤滑剤、オイル、ポリマー、プラスチック、カーボンブラックなどの一般的な生産工程では、品質管理のために含有元素が定期的に監視およびテストされています。産業サンプルの含有物の量は、汚染物質や、環境、人間に有害な可能性のあるその他の副産物を計算するために必要とされます。有機元素分析技術により、先進的なラボの標準的な要求に加え、再現性に関する国際的な方法に従うことができます。
有機化合物の化学的キャラクタリゼーションは、製薬の研究および品質管理の目的で、合成、分離、精製、構造同定のすべての工程で非常に重要な役割を果たします。製造工程で使用されている試験の 1 つに有機元素組成の測定があり、物質のキャラクタリゼーションが定期的に監視されます。厳格な品質管理を最初に実施するのは原材料のサプライヤーです。有機元素分析技術により、正確かつ迅速な分析を最高の再現性で実施することができます。
関連する動画
Thermo Scientific FlashSmart 元素分析計(EA)なら、一つのシステムで 20 を超える装置構成を構築でき、CHNS/O 分析を拡充することができるため、農学から環境科学、製薬など、幅広いアプリケーション分野の分析が容易になります。
元素分析アプリケーションガイド
幅広いアプリケーション分野のサンプルの元素組成を測定する際には、公定手法を順守できる信頼性の高い分析技術が求められます。元素分析概要では、多くのアプリケーション分野の CHNS/O 分析について解説しています。詳細を確認するには、概要をダウンロードしてください。