お客様の化合物を用いてターゲットキナーゼに対する阻害効果をインビトロで調べます。
  • FRET測定技術を利用したキナーゼプロファイリングサービスです。蛍光による比率測定のため、Z’値が高く安定した結果が得られます
  • 全てのキナーゼは、基質の種類や反応試薬の濃度が最適化されているため、化合物の単一濃度における複数のキナーゼの 阻害効果や特定のキナーゼのIC50値を迅速に測定することが出来ます。(1データポイントにつきn=2にて行います)
  • タンパク質キナーゼ用のInvitrogen™ Z'-LYTE™ テクノロジー、脂質のような非ペプチド性基質にも対応したInvitrogen™ Adapta™ テクノロジー 、活性が弱いあるいは基質が同定されていないキナーゼにも有効なInvitrogen™ LanthaScreen™ Eu Kinase Bindingテクノロジーが利用できます
サービス内容
キナーゼの種類、測定の種類(シングルポイント測定/IC50測定)、ATP濃度、化合物濃度をご指定いただき、アッセイを実施いたします。(1データポイントにつきn=2にて行います)
  • Z-Lyte,Adaptaテクノロジーでの測定に用いるATP濃度は、10μM、100μM、またはKm appからご選択いただきます。(キナーゼによっては、利用できるATP濃度に制限がございます)
  • 数値化した測定データをお送りします。
  • ご希望のお客様にはライブラリースクリーニングサービスも提供いたしております(別途ご相談。ライブラリはお客様ご提供)
ご提供いただくもの
  • 化合物サンプル(100%DMSOに100倍以上の濃度で溶解したものを密封の上75μL以上お送りください。50アッセイ以上の場合は別途ご相談ください)
  • 化合物の由来、毒性によっては、輸出入に制限がかかる場合がございます
  • ご希望のアッセイ条件(キナーゼの種類、測定の種類(シングルポイント測定/IC50測定)、ATP濃度、アッセイ時の化合物濃度)
キナーゼの種類
最大478種類のキナーゼをご利用いただけます。(2017年11月現在)
  • 47種類の細胞質チロシン・キナーゼファミリー
  • 103種類の受容体チロシン・キナーゼファミリー
  • 304種類のセリン/スレオニン・キナーゼファミリー
  • 24種類の脂質キナーゼ
※ラインナップにあるキナーゼの大部分は、製品としてご購入いただくことも可能です。
納期
2週間~(サンプルの輸出に別途1週間程度をいただきます)
価格
お問い合わせください。
(月一回の既定アッセイ日を利用することでより安価にサービスをご利用いただけるお得なACCESSプログラムもございます)