処理時間を短縮し、柔軟性を強化します
当社のバイオプロセスコンテナシステムは、スタンダードタイプおよびカスタムオプションなど多数取り揃えていますので、幅広いアプリケーション、サイズ、および接続システムにフレキシブルに対応することができます。バイオプロセスコンテナはお客様のあらゆるバイオプロダクションニーズをサポートする滅菌、非滅菌バイオプロセス製品ラインの一部です。他に、バイオプロセスバッグ、マニホールドアセンブリ、アウターサポートコンテナ、シングルユースバイオリアクター、シングルユースミキサーなどを取り揃えています。
詳しいご希望される場合はこちら ›
ポピュラーバイオプロセシングコンテナ製品
関連するバイオプロセスコンテナカテゴリー
Thermo Scientific™ BioProcess Containers (BPC) バッグおよびトランスファーアセンブリは、ディスポーザブルのシングルユースコンテナシステムで、主にバイオ医薬品製造プロセスでの重要な培養液を取り扱うアプリケーションに利用されます。
当社の Nalgene™ カーボーイおよびジェリー缶は、重大なアプリケーションにおける洗浄バリデーションを実施するための文書、デザイン、製品ラインアップを取り揃えています。また当社では、液送用オプション、プレ滅菌などカスタマイズも行い、溶出試験も行っております。
当社の高品質プラスチック製 Nalgene ボトルは、バルク中間体や貴重な試薬の処理や保存を必要とされる医薬品製造やバイオテクノロジー分野に最適です。さまざまな原料樹脂、ボトル形状、サイズ (0.5 mL から 50 L) からお選びいただけます。
バイオプロダクションで用いられる液をこの耐久性に優れた多目的容器に入れて保管できます。Nalgeneタンクは、ステンレス製タンクに代わる経済的に優れた代替品です。当社のタンクにはさまざまなサイズおよび形状のものがあり、容量は 75 L から 380 L までご利用いただけ、供給体制が整っているうえに耐久性に優れています。
さまざまなアプリケーションにおいて必要となる分離操作、大量沈殿、タンパク質精製、または DNA 単離などに適した多種多様なNalgene 遠心ボトルをご用意していますので、どんなスケールでの処理も可能となります。当社のボトルは幅広い材質、容量( 175 mL から 2 L まで)を取り揃えています。
液送システムを構成するコンポーネントの数は多くなりがちです。これらのコンポーネントは調達、購入、在庫管理、および組み立てが必要です。お客様自身が個々のコンポーネントを管理し、システムを検証する負担からお客様を開放します。
Custom cleaning solutions
Request a quote for your custom cleaning needs.
Contact us