process-centrifugation-bottles-product-230x195
すべてのスケールに対応するコンテナソリューション
大容量のペレッティング、タンパク質の精製、DNAの単離、その他の分離メソッドなど、どのようなアプリケーションでも、Nalgene™ 遠心ボトルの包括的な品揃えは、ほぼ全てのスケールにソリューションを提供します。ボトルは、容量サイズ 175 mL から 2 L、さまざまな素材で、丸底あるいはコニカル型底の形状をご提供しています。
よく使用されているプロセス用遠心ボトル
Nalgene™ シーリングクロージャー付き 2L PPCO バイオボトル
Nalgene™ シーリングクロージャー付き 1L 超高速PP遠心ボトル
Nalgene™ PC製遠心ボトル
低速遠心ボトル
信頼性が高く精密なラボウェアです。低速遠心、大量の細胞回収、ペレッティング、およびプロテイン精製に適した経済的な使い捨てソリューションです。
高速遠心ボトル
耐久性に優れ、液漏れ防止が保証されています。液漏れ防止で耐久性に優れた遠心ボトルで、高速の大容量アプリケーションにおける生産性とペレット収量を向上できます。
遠心ボトルアクセサリ
品質と信頼性の高い製品です。Nalgene 遠心ボトル用シーリングキャップアセンブリや Nalgene 遠心ボトル用アダプターにより、遠心性能を最大限高め、遠心ボトルをローターに確実にフィットできます。
lab-consumables-catalog-banner-270x195
Quality, choice, and innovation for your applications
Enhance productivity through innovative general labware products. Our proven lab consumables will meet your specialized application needs, and help you maintain a clean, safe, and efficient laboratory.
Resources