Thermo Scientific™ Nalgene™ カーボーイの利点
カーボーイを重要なアプリケーションに使用する際、標準的なラボ用カーボーイは適しません。仕様をサポートする証拠書類、選択肢、必要な洗浄検証に対応したデザインなどを考慮する必要があります。Thermo Scientific Nalgene カーボーイおよびポリタンクでは、送液オプションのカスタマイズ、事前滅菌、および強制溶出試験などのさらなる利点を期待できます。
  • 既製品、バリデーションバインダー、抽出物試験レポートによる十分なサポート
  • スクリュートップ、液漏れ防止のシールリングを使用した衛生的なフィッティングオプションでサンプルのインテグリティ―を保証し、洗浄バリデーションを容易にします
  • LDPE、HDPE、フッ素加工、PP、PC、PETG 製で、最大容量 50 L までをご用意しています。
  • 高収納実現する角型ボトルと、攪拌が容易な丸型ボトル
  • 送液に関する特殊要件を満たすよう、カスタムでチューブービングが可能
  • 滅菌ボトル、シングルユースボトルにより、お客様での包装および滅菌プロセスが不要
詳細な情報をリクエストする
よく使用されているカーボーイおよびアクセサリ
関連する製造用カーボーイのカテゴリー
これらの シングルユース カーボーイは、医薬品やバイオテクノロジーの多くのアプリケーション用に高度なリキッドハンドリングおよび溶液保存に関する試験が実施されており、試薬の保存や輸送に最適です。これらの容器は洗浄コストを削減し、バリデーションや組み立て、また繰り返しの使用によるコンタミネーションを排除します。
これらのカーボーイとポリタンクは厳しい条件のアプリケーション用に製造されており、溶液や培地の保存や注入に最適です。リットルおよびガロンの目盛りが付いた高耐久性のフッ素加工または HDPE 製のポリタンクを提供します。
これらのカーボーイはガラス製カーボーイよりも耐久性が高く、軽量かつ安全で、さまざまな形状とサイズで利用できます。また、溶液の充填や取り扱いに便利な広口やハンドル付きなどのさまざまなオプションも取り揃えています。
ポリカーボネート製カーボーイはサンプルのインテグリティ―を保証します。また、ポリカーボネート製カーボーイは、ガラスのように透明なため目視検査や容量確認が容易で、またガラスより軽量かつ安全です。これらは、厳密なラボ条件下での厳しいアプリケーションで使用できるよう、設計・製造されています。  
高い耐久性をもつポリカーボネート製ボトルは、透明でオートクレーブ可能なため、材質の適合性バリデーションが可能です。
これらの Nalgene™ ラボウェアは組み立て後に滅菌および検査されているため、包装が完全な状態である限り無菌性が保証されています。Nalgene 製品に採用されているインジケーターシールは、滅菌操作により色が変わります。
これらの非スクリュートップ式一体成型のカーボーイはスクリュートップ式の容器やベッセルより洗浄が簡単で、バイオ医薬品アプリケーションにおける受器あるいは注入用容器として使用できるように設計されています。ソリッドポート式サニタリーエンドキャップもご用意しています。
Design a system to meet your unique fluid transfer requirements
You’ve been here before. Another process, another set of challenges. You need to move media, biologics, or drug substances between process steps safely, efficiently, and aseptically. And the solution will involve multiple sizes and types of tubing connectors, containers, and devices, possibly from different suppliers.
We are committed to partnering with our customers to help perfect their processes. Our engineers and sales professionals will gather your input and design systems to meet your specific needs.
Download PDF ›