耐久性が高く、性能重視の設計です
バイオプロダクション溶液をこの耐久性に優れた多目的べセルに収容および保存できます。Nalgene™ 製造用タンクは、ステンレス製タンクに代わる経済的な代替品です。これらのタンクは密閉システムとして使用できるように設計され、試薬の保存、無菌的混合、および分注に最適です。当社のタンクは、容量が 75 L から 380 L までのさまざまなサイズおよび形状があり、すぐに製造に使用できます。
よく使用される製造用タンク
これらのタンクはバイオプロダクション用溶液の収容と保存に適した耐久性の高い多目的ベセルで、ステンレススチール製タンクに替わる経済的な製品です。
これらのタンクライナーは Nalgene 円筒型タンクにフィットするよう特別に設計されており、そのオープンバッグで平底デザインは混合性能を強化し、カーボーイやタンクの有用性を最大限に高めます。 
Quality, choice, and innovation for your applications
Enhance productivity through innovative general labware products. Our proven lab consumables will meet your specialized application needs, and help you maintain a clean, safe, and efficient laboratory.