Search
トレーシング・トラッキング試薬を使用することで、フローサイトメトリーまたはイメージングにより、培養物や動物生体内の個体群にある特定の細胞を、効率的かつ高感度な手法でモニタリングできます。細胞の標識化戦略には、蛍光タンパク質の発現、細胞透過性細胞質標識、および固定可能な膜トレーサーが含まれます。
短期トラッキング(3~6代)、長期トラッキング(6~10代)、および蛍光タンパク質をベースとした細胞トラッキング用の生細胞用プローブをご覧ください。
マイクロインジェクション、イオントフォレシス、または食作用を介し、新鮮な組織切片/固定組織切片、in vivoイメージング細胞、培養細胞の標識化に使用される蛍光トレーサーをご確認ください。
3,000~2,000,000 MWのデキストランコンジュゲートを取り揃えています。マイクロインジェクションやイオントフォレシスを介し、組織切片、in vivoニューロン、培養細胞に取り込まれます。
フローサイトメトリー用セルトレーシング用プローブは、固定および非固定サンプルにおける短期および長期のセルトレーシング用に提供されます。これらのプローブは、さまざまなレーザーラインに対応する複数のカラーバリエーションを取り揃えており、細胞計数、生存率、増殖アッセイなどのアプリケーションに対応するサポート製品も取り揃えています。