EVOS M5000 セルイメージングシステム
いつもの顕微鏡作業に感動を。
EVOS M5000 イメージングシステムは、4 色蛍光、透過光およびカラーアプリケーションを備えたデジタル倒立顕微鏡です。使いやすく、先進的かつ柔軟なイルミネーションシステム、洗練されたオートフォーカス機構、高解像度の CMOS カメラ、およびタイムラプス機能を備えたインターフェイスで、数分間で高品質の画像を取得できます。EVOS M5000 は、特許を取得した LED ライトキューブおよびカラーイメージング技術を用いて、定量的な蛍光や、H&E で染色した組織切片などのカラーサンプルの撮影ができ、極めて汎用性が高く、幅広いイメージングアプリケーションに対応することのできる顕微鏡です。
資料請求、デモ依頼
EVOS M5000セルイメージングシステムの特長
  • インストールの簡単さ;メンテナンスフリー、組み立て/調整/校正不要
  • ユーザーが定義した 4 色蛍光、透過光およびカラーアプリケーション
  • オートフォーカス、Z-スタック機能、タイムラプスイメージング、およびシングルクリックによるマルチチャンネル撮影
  • コンフルエンシーの測定や自動セルカウンティングなど、迅速に取得および解析するためのオンボードソフトウェア
  • サーモフィッシャークラウドのイメージングアプリへのアクセス
EVOS M5000 セルイメージングシステムを使用して撮影した画像
Movat のペンタクローム染色による FFPE 8 μm ラット腸切片像(EdU 標識)
図 1Movat のペンタクローム染色による FFPE 8 μmラット腸切片像(EdU 標識)陰窩の断面は増殖中の細胞が陰窩の基部付近に局所的に多く、距離が遠くなるほど減少することを示しています。増殖中の細胞(茶色)のシグナルは、以下の染色に対して目視により確認することができます。エラスチン(黒色)および核(紫色がかった灰色)の Verhoeff-Van Gieson の染色からなる Movat のペンタクローム染色、コラーゲン(黄色)のアルコール含有サフラン染色、杯細胞(青色)を標識するムチンのアルシアンブルー染色、ならびに筋および赤血球(赤色)の Crocein Scarlett - 酸性フクシン染色。画像は、EVOS M5000 顕微鏡の RGB モードで 10 倍対物レンズを使用して撮影されました。
B-27 を添加した神経細胞培養系で 28 日間培養されたラット初代皮質ニューロン
図 2B-27 を添加した神経細胞培養系で 28 日間培養されたラット初代皮質ニューロン28 日目に細胞を固定し、MAP2、Synapsin 1/2 および DAPI で染色しました。
Jurkat 生細胞および加熱死させた(60°C で 60 分間)Jurkat 細胞を 50:50 の比で混合しました。
図 3Jurkat 生細胞および加熱死させた(60°C で 60 分間)Jurkat 細胞を 50:50 の比で混合しました。次に、ReadyProbes Cell Viability Kit, Blue/Red(R37610)で細胞を染色しました。20 倍対物レンズを使用して細胞を EVOS M5000 で撮影しました。
受精の 24 時間後、遺伝子組換えによる蛍光を発している(Fli1 強化緑色蛍光タンパク質)ゼブラフィッシュの漿膜など
図 4受精の 24 時間後、遺伝子組換えによる蛍光を発している(Fli1 強化緑色蛍光タンパク質)ゼブラフィッシュの漿膜など。胚を 4%パラホルムアルデヒドで固定した後、PBS 中に浸漬し、4 倍対物レンズを用いて EVOS M5000 で撮影しました。GFP オーバーレイなどの位相画像を示します。
EVOS M5000 セルイメージングシステムの仕様
光学系 無限遠補正光学系;同焦点距離 45 mm の RMS ネジ対応対物レンズ
照明 調光可能な高輝度 LED 光源(耐用期間:50,000 時間超/ライトキューブ毎)、ライトキューブ(特許取得済)は標準品から特殊品まで多様な製品ラインナップから選択可能
ライトキューブ(含まれていません) 標準的なライトキューブ(Ex/Em)
  • DAPI(357/447 nm)
  • GFP(470/525 nm)
  • RFP(531/593 nm)
  • Texas Red(585/624 nm)
  • Cy5(628/692 nm)
コントラスト方式 透過光(明視野および位相差)、RGB カラー照明
対物レンズターレット 5 ポジション、フロントマウント型操作
対物レンズ(本体に標準付属ではありません) 高品質の長作動距離対物レンズやカバーガラス補正対物レンズを多様な製品ラインナップから選択可
コンデンサ 作動距離長 60 mm のコンデンサ4 ポジションターレット、3 つの位相差リングスリットを装備
フォーカス機構 サブミクロン(0.150 µm)解像度のオートフォーカス(ワンステップで正確)
メカニカルフォーカスホイールと単一の粗動・微動フォーカスつまみ
ステージ メカニカル X/Y ステージ;サブミクロン解像度でのステージ可動範囲 120 mm x 80 mm、ベッセルホルダー差込口
LCDディスプレイ 18.5 インチ可動式 LCD カラーモニター(解像度 1920 x 1080 ピクセル)
カメラ 高感度 3.2 MP(2048 x 1536)CMOS モノクロカメラ(3.45 μm ピクセルサイズ)
コンピュータ 4 GB RAM 内蔵 PC
撮影画像 16 ビットモノクロ TIFF または PNG(12 ビットダイナミックレンジ);8 ビットカラー TIFF、PNG JPG および BMP
ストレージ 10 Gb SSD
出力ポート 電源、USB 2.0 ポート 4 個、USB 3.0 ポート 1 個、ディスプレイポート 1 個、RJ45 ネットワークジャック 1 個
ネットワーク機能 Ethernet ケーブル接続による Windows/SMB ネットワーク接続
USB 3.0 WiFi ドングル
電源 ACアダプター(12V、5A)
寸法
(W x H x D)
18 x 23 x 18 インチ
重量 16.3kg
EVOS M5000 セルイメージングシステムを使用して撮影した画像
Movat のペンタクローム染色による FFPE 8 μm ラット腸切片像(EdU 標識)
図 1Movat のペンタクローム染色による FFPE 8 μmラット腸切片像(EdU 標識)陰窩の断面は増殖中の細胞が陰窩の基部付近に局所的に多く、距離が遠くなるほど減少することを示しています。増殖中の細胞(茶色)のシグナルは、以下の染色に対して目視により確認することができます。エラスチン(黒色)および核(紫色がかった灰色)の Verhoeff-Van Gieson の染色からなる Movat のペンタクローム染色、コラーゲン(黄色)のアルコール含有サフラン染色、杯細胞(青色)を標識するムチンのアルシアンブルー染色、ならびに筋および赤血球(赤色)の Crocein Scarlett - 酸性フクシン染色。画像は、EVOS M5000 顕微鏡の RGB モードで 10 倍対物レンズを使用して撮影されました。
B-27 を添加した神経細胞培養系で 28 日間培養されたラット初代皮質ニューロン
図 2B-27 を添加した神経細胞培養系で 28 日間培養されたラット初代皮質ニューロン28 日目に細胞を固定し、MAP2、Synapsin 1/2 および DAPI で染色しました。
Jurkat 生細胞および加熱死させた(60°C で 60 分間)Jurkat 細胞を 50:50 の比で混合しました。
図 3Jurkat 生細胞および加熱死させた(60°C で 60 分間)Jurkat 細胞を 50:50 の比で混合しました。次に、ReadyProbes Cell Viability Kit, Blue/Red(R37610)で細胞を染色しました。20 倍対物レンズを使用して細胞を EVOS M5000 で撮影しました。
受精の 24 時間後、遺伝子組換えによる蛍光を発している(Fli1 強化緑色蛍光タンパク質)ゼブラフィッシュの漿膜など
図 4受精の 24 時間後、遺伝子組換えによる蛍光を発している(Fli1 強化緑色蛍光タンパク質)ゼブラフィッシュの漿膜など。胚を 4%パラホルムアルデヒドで固定した後、PBS 中に浸漬し、4 倍対物レンズを用いて EVOS M5000 で撮影しました。GFP オーバーレイなどの位相画像を示します。
EVOS M5000 セルイメージングシステムの仕様
光学系 無限遠補正光学系;同焦点距離 45 mm の RMS ネジ対応対物レンズ
照明 調光可能な高輝度 LED 光源(耐用期間:50,000 時間超/ライトキューブ毎)、ライトキューブ(特許取得済)は標準品から特殊品まで多様な製品ラインナップから選択可能
ライトキューブ(含まれていません) 標準的なライトキューブ(Ex/Em)
  • DAPI(357/447 nm)
  • GFP(470/525 nm)
  • RFP(531/593 nm)
  • Texas Red(585/624 nm)
  • Cy5(628/692 nm)
コントラスト方式 透過光(明視野および位相差)、RGB カラー照明
対物レンズターレット 5 ポジション、フロントマウント型操作
対物レンズ(本体に標準付属ではありません) 高品質の長作動距離対物レンズやカバーガラス補正対物レンズを多様な製品ラインナップから選択可
コンデンサ 作動距離長 60 mm のコンデンサ4 ポジションターレット、3 つの位相差リングスリットを装備
フォーカス機構 サブミクロン(0.150 µm)解像度のオートフォーカス(ワンステップで正確)
メカニカルフォーカスホイールと単一の粗動・微動フォーカスつまみ
ステージ メカニカル X/Y ステージ;サブミクロン解像度でのステージ可動範囲 120 mm x 80 mm、ベッセルホルダー差込口
LCDディスプレイ 18.5 インチ可動式 LCD カラーモニター(解像度 1920 x 1080 ピクセル)
カメラ 高感度 3.2 MP(2048 x 1536)CMOS モノクロカメラ(3.45 μm ピクセルサイズ)
コンピュータ 4 GB RAM 内蔵 PC
撮影画像 16 ビットモノクロ TIFF または PNG(12 ビットダイナミックレンジ);8 ビットカラー TIFF、PNG JPG および BMP
ストレージ 10 Gb SSD
出力ポート 電源、USB 2.0 ポート 4 個、USB 3.0 ポート 1 個、ディスプレイポート 1 個、RJ45 ネットワークジャック 1 個
ネットワーク機能 Ethernet ケーブル接続による Windows/SMB ネットワーク接続
USB 3.0 WiFi ドングル
電源 ACアダプター(12V、5A)
寸法
(W x H x D)
18 x 23 x 18 インチ
重量 16.3kg
Ordering information
リソース
EVOS 付属品
Cell Analysis Learning Center
実験の計画と実施に役立つ情報を提供しております。ぜひ細胞解析のアプリケーションリソースにアクセスしてください。
サポート
細胞解析サポートセンター
細胞解析ワークフローに関するヒント、トラブルシューティングヘルプ、およびリソースが見つかります。