フローサイトメトリー用のアポトーシスアッセイ
多くの異なるアプローチが、プログラム済み細胞死またはアポトーシスの研究で利用されています。 細胞死カスケードは、複雑でダイナミックであり、アポトーシスの評価へのマルチパラメーター アプローチの重要性を強調しています。 細胞死および細胞生存のメカニズムの知見は、細胞毒性プロファイリングおよび創薬での重要な側面を提示しています。 ライフテクノロジーズは、フロー サイトメトリー用の幅広いアポトーシス アッセイを提供しています。
- より優れた性能 — 高感度のアッセイによりイベントを早期にも晩期にも検出
- 多様な選択 — 多数のアッセイによりさまざまなパラメータを検出
- 便利 — 検証済みのフローサイトメトリープロトコルによりアッセイを使用可能
- 互換性 — 複数のレーザー励起光源への多くの蛍光オプション
原形質膜アッセイ
Annexin V conjugates, new ratiometric assays, monomeric cyanine dyes...
|
カスパーゼアッセイ
カスパーゼ アッセイ、PARP アッセイ、カ...
|
ミトコンドリアアッセイ
JC-1 assays, membrane potential assays, transition pore assays...
|
核内受容体アッセイ
DNA 断片化、DNA 凝縮、TUNEL アッセイ....
|
フローサイトメトリー用核アポトーシスアッセイ
| 当社の多様性アポトーシスアッセイキットは、単一の細胞集団で生細胞と壊死細胞からアポトーシス細胞を選択的に区別できるよう設計されています。 |
Apoptosis & Viability Scientific Posters