高精度とスピードを実現する革新的なフォーカシング技術
革新的なアコースティックフォーカシングテクノロジー (音響技術を利用したフォーカシング) を採用した Invitrogen™ Attune™ フローサイトメーターは、サンプルの流速に関係なく、細胞を流路の中心に集束させることができます。これにより、非常に均一なレーザーを細胞に照射し、高精度の解析を可能にします。従来のフローサイトメーターの感度を上げるには、流速を抑える必要があったが、Attune フローサイトメーターは、流速を 10 倍に上げてもデータの質を損なうことなく、解析結果を得ることができます。