第一世代型Attune flow cytometerのサポート
第一世代型Invitrogen™ Attune™ Flow Cytometerの取扱説明書、試薬セレクション表、ソフトウェアダウンロード情報などのテクニカルリソース、および本機器対応の消耗品やアクセサリー類の注文情報などをお探しいただけます。
次世代型Attune NxT Flow Cytometerを活用して、あなたの研究の可能性を拡げましょう
Attune Flow Cytometerのソフトウェアのデモ
初代型Attune Flow Cytometer用の試薬セレクションガイド
励起レーザー 既定フィルター(nm) フィルター範囲(nm) フルオロフォア 他の蛍光試薬
バイオレット
405 nm
450/40 430–470 Alexa Fluor 405
パシフィックブルー
PO-PRO-1
DyeCycle Violet
Fixable Violet Dead Cell Stain
CellTrace Violet
Calcein Violet
SYTOX Blue
FxCycle Violet
Click-iT Pacific Blue
522/31 507–537 Qdot 525
Horizon V500
Fixable Aqua Dead Cell Stain
F2N12S (アポトーシス)
603/48 579–627 パシフィックオレンジ
Qdot 605
Fixable Yellow Dead Cell Stain
F2N12S (生細胞)
488 nm
530/30 515–545 Alexa Fluor 488
Fluorescein
Calcein
Fluo-3/Fluo-4
TO-PRO-1 iodide
CFSE
GFP
JC-1/DiOC2(3)
SYTOX Green
DyeCycle Green
Rhodamine 123
YO-PRO-1 iodide
Fixable Green Dead Cell Stain
Click-iT Alexa Fluor 488
574/26 561–587 PE
PI
Fura Red AM cell permeant
DyeCycle Orange
JC-1/DiOC2(3)
pHrodo Phagocytosis Particle Labeling Kit
SNARF (低pH) isomers
SYTOX Orange Dead cell stain
640LP >640 PE-Alexa Fluor 610
PerCP
PE-Alexa Fluor 700
PE-Cy® 5.5
TRI-COLOR (TC)
PE-Cy®5
PerCP-Cy® 5.5
PE-Cy® 7
PE-PE-Alexa Fluor 750
Qdot 655
Qdot 705
Qdot 800
JC-1/DiOC2(3)
Fixable Red Dead Cell Stain
7-AAD
SNARF(高pH)異性体
SYTOX AADvanced Dead Cell Stain
DyeCycle™ Ruby
励起レーザー 既定フィルター(nm) フィルター範囲(nm) フルオロフォア その他の蛍光試薬
ブルー
488 nm
530/30 515–545 Alexa Fluor 488
Fluorescein
Calcein
Fluo-3/Fluo-4
TO-PRO-1 iodide
CFSE
GFP
JC-1/DiOC2(3)
SYTOX Green
DyeCycle™ Green
Rhodamine 123
YO-PRO-1 iodide
Fixable Green Dead Cell Stain
Click-iT Alexa Fluor 488
574/26 561–587 PE
PI
Fura Red™ AM cell permeant
DyeCycle™ Orange
JC-1/DiOC2(3)
pHrodo™ Phagocytosis Particle Labeling Kit
SNARF (低pH) 異性体
SYTOX Orange Dead cell stain
690/50 665–715 Qdot 705
PerCP
TRI-COLOR
PE-Cy®5
PerCP-Cy®5.5
PE-Cy®5.5
Vybrant Dye Cycle Ruby
780/60 750–810 PE-Alexa Fluor 750
Qdot 800
PE-Cy®7
Vybrant Dye Cycle Ruby
637 nm
660/20 650–670 Allophycocyanin (APC)
Alexa Fluor 647
Fixable Far Red Dead Cell Stain
Click-iT Alexa Fluor 647
FxCycle Far Red
SYTOX Red Dead cell stain
TO-PRO-3
780/60 750–810 APC-Alexa Fluor 750
APC-Cy®7
Fixable Near-IR Dead Cell Stain
Vybrant Dye Cycle Ruby
初代型Attune flow cytometerに対応するInvitrogen™ Attune™ NxT Autosamplerは、複数サンプルを自動処理できる他に、下記の特性もあります:
  • あらゆるフォーマットに対応—96ウェル、384ウェル、およびディープウェルプレートをはじめとした多種のプレートフォーマットに対応します。
  • 吸引による混合—振とうによらず吸引によってサンプルを混合するため、サンプルの均一性を保ち、細胞生存率を維持させます
  • インテリジェントプローブ—目詰まりやキャリーオーバー(0.5%未満)を抑制して機器損傷を防ぐインテリジェントプローブ仕様
  • 自動クリーニング—機器のシャットダウン時には、自動クリーニングを実行します
  • 一貫性のあるデータ—サンプリング法(チューブあるいはプレートによる)や回収率にかかわらず、変動を最小限に抑える仕様
オートサンプラーをAttune NxT flow cytometerと一緒に使用した場合の動作状況についてご覧になるには、弊社の専門チームによるラボでのデモ実験をご依頼ください。
デモを依頼する見積もりを依頼する
Attune cytometricソフトウェア
初代型Attune Flow Cytometer用のソフトウェアのダウンロードにはライセンス料はかかりません。また、貴施設内の他のデスクトップやノートパソコンにインストールしても追加料金は一切かかりません。お好きな時に各自のコンピュータ上で手軽に結果を解析できるため、Attune cytometer機器を長時間占有することなく、次の順番を待つユーザーが実験を開始できます。ダウンロードを始める前に、以下の表を参照してお使いのシステムで使用するソフトウェアバージョンをご確認ください。
  Attune Cytometer
オートサンプラー無し
Attune Cytometer
オートサンプラー付属
  オートサンプラーの付属しない初代型Attuneの画像 オートサンプラーの付属しない初代型Attune
Attune Cytometerのご購入日
2013年1月1日以前
2013年1月1日以降
ソフトウェアバージョン v1.2.5 * v2.1.0 † v2.1.0 †
オペレーティングシステム Windows™ XP 64-bit Windows 7 64-bit Windows 7
* バージョン2.1.0ソフトウェアを有効に利用していただくためには、アップグレードキットをご購入していただく必要があります;もしくは、Attune Autosamplerをご購入される場合、バージョン2.1.0へのアップグレードが無料になります。  バージョン2.1.0をご利用になるためには、お使いのコンピュータに64ビット版Windows7がインストールされている必要があります。 推奨システム要件:RAM;8 GB、最小ストレージ容量;500 GB。
バージョン2.1.0へのアップグレードが必要な理由
2013年1月1日以前に、オートサンプラーが付属しない版のAttune Cytometerをご購入済みの場合、Windows XPシステム上でバージョン1.2.5のソフトウェアをご使用している可能性があります。バージョン2.1.0ソフトウェアを有効に利用していただくためには、アップグレードキットを購入していただく必要があります;もしくは、Attune Autosamplerをご購入される場合、バージョン2.1.0へのアップグレードが無料になります。
  • 向上した性能 —ソフトウェアバージョン2.1.0は、バージョン1.2.5よりも応答性が飛躍的に改善されています
  • 迅速なサンプル解析—バッチ処理時間を短縮し、複数のオブジェクトを選択でき、実験セットアップとデータ解析が簡単になりました
  • サンプル回収—シリンジポンプによるシステムのため、未使用サンプルをリカバリーすることができます
  • さらなる高機能を実現— 96および384ウェルプレートの使用まで対応した追加機能性
Attune Computer Upgrade Kit (カタログ番号4481653) のコンテンツ:
  • A Dell™ 64ビットコンピューター;Windows 7オペレーティングシステム搭載
  • Attune Cytometricソフトウェアバージョン2.1および2.1のドキュメント・キット
  • 専門知識を有した担当者の訪問サポートサービスにより、既存のコンピューターシステムからのデータ転送をご支援いたします
アップグレードキットの冊子をダウンロードする
アップグレードキットを購入するには、2つの方法があります:
  1. スタンドアロンキット:Attuneソフトウェア(バージョン2.1.0)およびコンピュータのアップグレードキット(オンサイトによるインストールおよびデータ転送を含む) (カタログ番号4481653);あるいは
  2. キットプラスサービス契約(アフターサービス付き): 1年間保証のアフターサービス契約 付きのアップグレードキット(別途ご購入いただく場合より35%安価となります)お見積りをご依頼される際は、営業担当者までお問い合わせください。