Click-iT® ラベリングテクノロジー
![]() |
Clickケミストリーは直接標識または抗体ベースの二次検出技術以外の新たな検出方法です。Clickラベルは複雑なサンプルを容易に通過するほど十分に小さく、Click反応の選択性と安定性により高い感度と低いバックグラウンドシグナルが提供されます。生体適合性のあるClick-iT® Plusは温和な条件化サンプルが処理され、かつ選択的であるためGFPなどの発現タンパク質、R-PEなどのラベルタンパク質、および広範囲の有機蛍光体とともにマルチプレックス化が容易に可能です。 下記のClick-iT®アッセイキットとClick-iT®ツールより、試験に最適な製品を見つけてください。 |
アプリケーション別のClick-iT®キットおよび他の製品はこちらをご覧ください。
細胞増殖解析
イメージングまたはフロー サイトメトリーを用いた細胞増殖測定
アポトーシス
イメージングまたはフロー サイトメトリーを用いた後期アポトーシス検出
Click-iT®テクノロジーの概要
Clikc-iT®反応は、目的の分子を最初に標識し、その後にそれを検出するという2段階法での特異的結合部分として、アジドとアルキンを用います。 アジドとアルキンは、「click」反応において区別なく同じように用いることができるので、いずれもタグ付けされた基質として用いられ、または検出ステップ用にラベリングすることができます。
小さい標識
アジドとアルキンは、生体分子に組み込み可能な、不活性かつ安定した極小の成分です。これらは、ヌクレオチド、糖、またはアミノ酸にタグ付け可能であり、細胞内で機能し続け、核酸、複合多糖類、またはタンパク質に対して正常に結合する上で小さく有用です。
分子が小さいことで、以下のことが可能になります。
- 細胞ローディング時のダメージが小さい
- 生体分子への正常な取り込み
典型的なClick-iT®ラベリングステップでは、タグ付けされた分子内のアジドまたはアルキン部分が細胞に供給され、細胞内バイオポリマーに細胞が組み込まれます。
特異的検出
アジドとアルキンは、「click」反応において高い特異性をもって互いに結合し、安定かつ不活性な生成物を形成します。当社は両分子をAlexa Fluor®色素で蛍光標識し、複雑な試料を透過するのに十分なほど小さい高感度検出ツールとしました。
- 細胞ラベリング時のダメージが最小
- バックグラウンドシグナルが低い特異的検出
アジドが細胞タンパク質に組み込まれると、Alexa Fluor®色素によってタグ付けされたアルキンを用いてアジドを標識することができます。その逆に、アルキンが細胞タンパク質に組み込まれると、Alexa Fluor® 色素によってタグ付けされたアジドを用いてアジドを標識することができます。
変性ステップが最小限
銅触媒Click反応は、アルキンをアジドに連結させて安定かつ不活性な生成物を形成します。Click-iT® Plus試薬は、蛍光タンパク質の活性を保つので、検出においてGFPまたはR-PEによりClick反応をマルチプレックス化することができます。
リソース
もっと詳しく知る
Molecular Probes®ハンドブック |
BioProbes®関連文献
ポスター
|