细胞培养基
実績と信頼のある、弊社のGibco® 細胞培養用培地の製品ラインは、様々な種類の哺乳類細胞および細胞株の成長および維持をサポートするためにデザインされています。弊社では、すぐに使用できる培地製品に加え、お客様独自の実験設定および予算に適合させることが可能な、粉末および濃縮液体培地もご用意しています。
Classical Gibco® 培地製品
弊社では常に、お客様のあらゆるニーズにお応えできる、高品質のGibco® 製品をお届けしています。
DMEM DMEM
様々な哺乳類細胞株の培養で確かな実績があります。
  RPMI Media RPMI Media1640
哺乳類細胞に広く使用できる高栄養培地です。
  MEM MEM
イーグル培地を元に作られており、哺乳類細胞の培養に適しています。
細胞培養をグレードアップさせましょう
GlutaMAX™ 培地 Advanced™培地
  • アンモニアの蓄積を防ぐために、安定型のL-グルタミンがあらかじめ添加してあります。
  • 長期間培養のための高い生存能力。
GlutaMAX™ 培地
  • 血清のコストを50%~90%低減する低血清培地。
  • ロット間の血清の変動が少なく、より優れた一貫性が得られます。
Advanced™培地
その他細胞培養関連製品
Gibco Game
細胞培養の基礎
Gibco