ゲノムDNAおよびcDNAライブラリ
DNAライブラリはベクターにクローニングされたDNA断片のコレクションであり、研究者は更に研究をする上で関心のあるDNA断片を同定および単離できます。基本的に、ゲノムDNAとcDNAライブラリの2種類のライブラリがあります。ゲノムDNAライブラリにはバクテリオファージ、あるいは細菌性またはP1由来人工染色体(BACおよびPAC)のいずれかからの大きなDNA断片が含まれます。cDNAライブラリはクローンされ、逆転写されたmRNAでできています。そのため、イントロンや5′→3′のノンコーディング領域など、発現していないゲノム領域に対応するDNA配列は存在していません。cDNAライブラリには一般的にゲノムDNAライブラリよりはるかに小さな断片が含まれており、普通はプラスミドベクターにクローンされます。
当社ではゲノムDNAライブラリとともに、お客様の原料からの完全長cDNAライブラリの構築キット、PCRに使用できる様々な組織からの1本鎖cDNA、RACEキットなどの革新的なInvitrogen™製品を提供しています。
ゲノムDNAライブラリ
当社のゲノムDNAライブラリコレクションはカリフォルニア工科大学およびRoswell Park Cancer Instituteから提供されたBAC/PACゲノムDNAクローンです。
- ライブラリコレクションをすべて見る
cDNAライブラリ構築キット
SuperScript®逆転写酵素およびGateway®組換えクローニング(制限酵素消化は必要ありません)を使用して、高品質の完全長cDNAライブラリを構築するか、または標準の制限酵素ベースのクローニングを使用します。
- SuperScript® Full-Length cDNA Library Construction Kitについての詳細をご覧ください。これは、5′ CAP-mRNA精製ステップを含み、cDNAライブラリが完全長であることを確保できる市販のキットです。
- CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kitについての詳細を見る
- cDNAライブラリ構築キットを注文する
cDNA
Gene Pool™ cDNAは、特異プライマーもしくは縮重プライマーを用いたPCRに使用できる1本鎖cDNAで、組織または腫瘍特異的な発現分析、またはスプライシングを受けたmRNAの解析に役立ちます。
- cDNAを見る
RACEキット
mRNAの3′または5′末端側のクローニングされていない核酸配列を増殖する、Rapid Amplification of cDNA Ends(RACE)キットです。
- GeneRacer® Advanced RACE技術についての詳細を見る
- RACE製品を見る