遺伝子または遺伝子エレメントを作製
遺伝子または遺伝子エレメントの作製には、TOPO®テクノロジーによるクローニング、またはGeneArt® Seamless Cloning and Assembly Kitを用いた遺伝子構築を利用できます。または、最適化済のGeneArt®遺伝子をご購入いただけます。 TOPO®クローニングは、高効率で遺伝子のクローニングを行いたいお客様に最適です。 一方GeneArt®シームレスクローニングでは、最大4個のフラグメントをお好みのベクターへ直接クローニングすることができ、ベンチトップでの30分のクローニング反応で高い効率が得られます。 GeneArt® Optimized Geneは、お客様にとって最も完結したソリューションです。最小の作業時間で、ご希望の遺伝子を入手できます。
GeneArt® Seamless Cloning and Assembly Kits work great together with GeneArt® Strings™ DNA Fragments. This new service offers custom-made DNA fragments up to 1,000 bp ready for cloning and assembly and delivered in only 5-7 business days.
遺伝子または遺伝子エレメントを作製
| 遺伝子の構築に、迅速で簡便なクローニング法 | 現在市販されている製品の中で、最も効率的なダイレクトクローニング法 | カスタムメイドの最適化済み遺伝子、100%の正確性、配列のデザインに制限はありません | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
| 特長 | 最も迅速かつ高効率なベクターへのクローニング法 | 余分な配列の付加なく、どのようなベクターにも最大4個のフラグメントをクローニング可能 | 最適化された、シーケンス済みの遺伝子をお届けする包括的なサービス。配列デザインに制限はありません。 | ||
| クローニングにかかる所要時間 | 5 分 | 30 分 | お客様の作業は全く必要ありません | ||
| フラグメントの最大数 | 1 | 4 | 20 kbを超える遺伝子も合成できます | ||
| クローニング効率 | 95% | 90%(単一フラグメント)、
75%(4フラグメント) | 20 kbを超える遺伝子も合成できます | ||
| 複数フラグメントのクローニング所要時間 | N/A | 1~3日 | 納品まで3~6週間(長さにより異なります)。届いたクローンはすぐご使用になれます。 | ||
| 発現収量の向上 | N/A | N/A | 最大 100% | ||
| オリゴおよびコンストラクト設計のためのウェブツール | N/A | 無料でご利用になれます! | 無料でご利用になれます! | ||
| 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | プロジェクトを設定する |