BindIt ソフトウェア
すべての KingFisher 装置には専用の BindIt PC ソフトウェアが付属し、優れた使用性を備えています。Invitrogen™ および Thermo Scientific™ のさまざまな精製キットや試薬用に最適化されたプロトコルが付属しており、新しいプロトコルが用意されると無料でダウンロードできます。また、BindIt ソフトウェアではユーザー独自のプロトコルを開発および最適化でき、 KingFisher プラットフォームの柔軟性を拡張します。
Thermo Scientific™ KingFisher™ システムにより、核酸および精製のワークフローの最適化と自動化ができます。KingFisher 装置は作業時間を低減しながら、高収率と優れた再現性を維持します。核酸用に最適化されたプロトコル (例えば MagMax キット)、免疫沈降法、およびタンパク質精製 (例えば Dynabeads および Pierce 磁気ビーズ) も提供されます。Thermo Scientific™ Bindit™ ソフトウェアは、より多くのアプリケーションに対応するために、当社で設定済みのプロトコルをお客様が変更したり、独自のプロトコルを作成したりできます。
KingFisher 精製システムは、永久磁石製ロッドとディスポーザブルのチップコームを使用します。チップコーム内部に収められたマグネチックロッドは溶液中に降ろされると、磁気ビーズがチップコームの底部に集まります。次にチップコームが異なった列またはプレート上に置かれ、マグネチックロッドをコームから移動させることでビーズがリリースされます。また、チップコームは上下に動くことにより、試薬とビーズの混合を促進します。
| KingFisher | KingFisher mL | KingFisher Duo Prime | KingFisher Flex | KingFisher Presto (New) | |
| Max sample number/run | 24 | 15 | 12/24 per load | 96 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume range | 20-200 µl | 50-1000 µl | 30-5000 µl | 20-5000 µl | 50-5000 µl |
| Plate formats | strip plate | tube strips of 5 | 24DW, 96DW, elution strip | 96, 96DW, 24DW, PCR | 96, 96DW, 24DW |
| Heating | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Cooling | No | No | Yes | No | No |
| Bar code reader | With BindIt Software | With BindIt Software | With BindIt Software; as stand alone | With BindIt Software | Part of the system |
| UV Decontamination | No | No | Yes | No | No |
| Number of user selectable magnetic heads | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Works with Bindit Software | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stand alone use | Yes | Yes | Yes | Yes | No* |
| Automation compatible | No | No | No | Yes | Yes, optimized |
* Protocol test run capability through BindIt Software
すべての KingFisher 装置には専用の BindIt PC ソフトウェアが付属し、優れた使用性を備えています。Invitrogen™ および Thermo Scientific™ のさまざまな精製キットや試薬用に最適化されたプロトコルが付属しており、新しいプロトコルが用意されると無料でダウンロードできます。また、BindIt ソフトウェアではユーザー独自のプロトコルを開発および最適化でき、 KingFisher プラットフォームの柔軟性を拡張します。
KingFisher 装置を MagMAX™ キットと共に使用することで、リアルタイム PCR や次世代シーケンシングなどの下流アプリケーションで使用する核酸の精製に対して、実績のある有用なシステムを実現します。最適化された MagMax プロトコルは、 BindIt ソフトウェアのページから簡単にダウンロードできます。
KingFisher 装置を Dynabeads™ 製品と共に使用することで、すべてのユーザーが先進的なバイオマグネチック技術のメリットを享受できると同時に、より短い作業時間でより多くのサンプル処理が可能になります。 Dynabeads は低い非特異性結合とコストにより、高収率と再現性の最適なバランスを提供します。これは、Dynabeads が磁気ビーズを使用した免疫沈降法の代表的標準となった理由の 1 つです。 最適化された Dynabeads プロトコルは、BindIt ソフトウェアのページから簡単にダウンロードできます。
免疫沈降法の Dynabeads ソリューションについてさらに情報を得る
KingFisher プラットフォーム上の自動 IP の、最新のプロトコルを取得
KingFisher システムを Thermo Scientific™ Pierce™ マグネチックビーズと共に使用することで、アフィニティ精製に基づくさまざまなアッセイや手法に対する確実なサポートが得られます。 装置と常磁性の粒子により、カラムや遠心分離機を使用することなく 96 ウェルプレート中で粒子を容易に混合、保温、および分離できます。このような操作の容易さにより、多数のサンプルの高速処理や、全ワークフローのシームレスな統合と互換性が可能になります。