mirVana™ キットファミリー
mirVana™ miRNA Isolation Kitは、microRNA(miRNA)、small interfering RNA(siRNA)、およびsmall nuclear RNA(snRNA)等のsmall RNAを含むtotal RNAを、組織や細胞から短時間で回収できます。 mirVana™ miRNA Isolation Kitでは、有機溶媒によるtotal RNA抽出の後、特別にデザインされた結合バッファーおよび洗浄バッファーを用い、GFF(ガラス繊維フィルター)による精製を行います。
本キットはsmall RNAを含む全RNAを効率的に回収します:
- 高分子mRNAおよびリボソーマルRNAから10塩基のRNAまで
- ほとんど全ての細胞または組織から抽出を行えます
RecoverAll™ Total Nucleic Acid Isolation Kit
また、本キットは200塩基以下の低分子RNAを濃縮する試薬およびステップを含んでおり、液相ハイブリダイゼーション、ノーザンブロット分析、およびqRT-PCRにおけるsmall RNAの検出感度を上げます。 mirVana™ miRNA Isolation Kitは10 nt以上の全RNAを効率的に精製しますが、必要に応じてsmall RNA画分と高分子RNA画分をそれぞれ分画精製するプロトコールも含まれています。
mirVana™ PARIS™ Kitはさまざまな用途にご利用できるユニークなKitです。同一サンプルからmiRNA、siRNA、snRNA、およびsnoRNAのようなsmall RNAを含む全RNAを精製するだけでなく、未変性タンパクの回収も可能です。 同一サンプルからsmall RNA、total RNA、およびタンパク質を分離できるため、タンパク質レベルとmRNA、miRNAまたはsiRNAレベルとの相互関係が非常にシンプルになります。