PureLink® RNA Mini キット
PureLink® RNA Mini Kitは、カラムベースの精製システムで、幅広いタイプの細胞または組織から短時間でtotal RNAを抽出できます。
- 高品質のRNAを20分未満で
- 1回の抽出で最大1,000 μgまでの精製RNAを得ることが出来ます。
- 抽出の際の溶解には、有害な有機溶媒(フェノール/クロロホルム)は使用していません
ready-to-useなtotal RNA
PureLink® RNA Mini Kitを用いて精製した高純度なtotal RNAは、多くのアプリケーションに用いることが可能です。
- RT-PCR
- リアルタイム PCR
- cDNA合成
- ヌクレアーゼプロテクションアッセイ
図1. 品質の良いRNA RNA was purified from 1x106 HeLa cells TRIzol® Reagent, the ChargeSwitch® Total RNA Cell Kit, the PureLink® RNA Mini Kit, and the TRIzol® Plus Purification System. (A) A260/A280 and A260/A230 and (B) RNA Integrity Numbers (RIN) were assessed using a spectrophotometer and an Agilent Bioanalyzer.