miRNA Mimic および Inhibitor に結合することで転写後の mRNA 発現を調節します。
microRNA (miRNA) は、短鎖で、高度に保存された、ノンコーディング低分子 RNA であり、植物および動物のゲノム中にコードされています。miRNAは 17~27塩基長で、一般的には、転写後の mRNA 発現を調節します。通常は、相補的 mRNA 配列の 3’ 非翻訳領域 (3’-UTR) に結合することにより、翻訳を阻害して遺伝子のサイレンシングを引き起こします。miRNA により数千ものヒトタンパク質コード遺伝子が調節されることを示す研究から、miRNA が多数の重要な生物学的プロセスの「主要な調節因子」であることが示唆されます。
2000 を超える Invitrogen miRNA Mimics と阻害剤を探します
2000 を超える Invitrogen™ miRNA Mimicsと阻害剤を探す
TaqMan Assays、Ambion Silencer select siRNA等のアプライドバイオシステムズ製品のご購入はアプライドバイオシステムズ製品購入専用サイト「appliedbiosystems.com」をご利用ください。
アカウントをまだお持ちでない方は、「アカウントの種類」についてご確認ください。
appliedbiosystems.com ログイン アカウントの種類
アカウントをまだお持ちでない方は、「アカウントの種類」についてご確認ください。
appliedbiosystems.com ログイン アカウントの種類
miRNA用のTaqMan Assays
| TaqManケミストリで、成熟マイクロRNAのみを特異的に検出 | TaqMan™ Advanced miRNA cDNA Synthesis Kitを用いたUniversal RTにより、個別の逆転写反応が不要で高感度かつ高い特異性をもつmiRNA定量を実現 | お客様だけのSmall RNA用のTaqMan Assaysをカスタム設計し、オーダーすることが可能 |
|---|---|---|
| 新アッセイ検索 新アッセイガイド | アッセイリスト一覧と注文用テンプレート | アッセイ検索 |
| アッセイ検索 検索ガイド | 検索ガイド | |
| 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 |
| TaqMan MicroRNA Assays | TaqMan Advanced miRNA Assay | Custom TaqMan™ Small RNA Assay |
ニーズに合ったmiRNA MimicまたはInhibitorを選択ください。
| オフターゲット効果を最小に抑える、新規デザイン | オフターゲット効果を最小に抑えるための、次世代ケミストリー | 良好な効率実現のための化学修飾 | 最高の効率を実現するための次世代ケミストリー | |
|---|---|---|---|---|
| アッセイ検索 | アッセイ検索 | アッセイ検索 | アッセイ検索 | |
| 検索ガイド | 検索ガイド | 検索ガイド | 検索ガイド | |
| 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | |
| Ambion® Pre-miR Precursors | mirVana™ miRNA Mimics | Ambion® Anti-miR Inhibitors | mirVana™ miRNA Inhibitors | |
| 機能 | 内在性miRNAsを模倣 | 内在性miRNAsを模倣 | 内在性miRNAを阻害 | 内在性miRNAを阻害 |
| 内容データベース | miRBase v 15の100%をカバー* | miRBase v 21の100%をカバー** | miRBase v 15の100%をカバー* | miRBase v 21の100%をカバー** |
| モデルシステム | In Vitro | In Vitro および In Vivo | In Vitro | In Vitro および In Vivo |
| カバーされる生物種 | ヒト、マウスおよびラット(その他の生物種: カスタムツールを使用) | ヒト、マウスおよびラット(その他の生物種: カスタムツールを使用) | ヒト、マウスおよびラット(その他の生物種: カスタムツールを使用) | ヒト、マウスおよびラット(その他の生物種: カスタムツールを使用) |
| カスタムデザインツール | ニーズに応じたmiRNA mimicを設計してください | ニーズに応じたmiRNA mimicを設計してください | ニーズに応じたmiRNA mimicを設計してください | ニーズに応じたmiRNA mimicを設計してください |
| miRNAライブラリ | デザイン済みライブラリーまたはカスタムライブラリ | デザイン済みライブラリーまたはカスタムライブラリ | デザイン済みライブラリーまたはカスタムライブラリ | デザイン済みライブラリーまたはカスタムライブラリ |
| 推奨されるカタログ番号 | AM17100: Pre-miR miRNA Precursor 5 nM | 4464066: mirVana™ miRNA Mimic 5 nM | AM17000: Anti-miR Inhibitor 5 nM | 4464084: mirVana™ miRNA Inhibitor 5 nM |
その他の miRNA 研究用製品
miRNA は高精度かつ高感度な分析のために特殊なツールが必要です。当社は、miRNA 発現プロファイリングまたはターゲットの定量 / 検証について完全なソリューションをもたらす幅広い製品ポートフォリオを提供しています。
| miRNA Controls、Customs、 & Libraries | miRNA & Small RNA 精製 | リアルタイム PCR によるmiRNA 解析 | miRNA & ノンコーディング RNA マイクロアレイ |
|---|---|---|---|
注目動画
Inventor 動画シリーズをご覧下さい
miRNA 動画
miRNA リソース
miRNA 実験計画 & 実験デザイン
Web セミナー
資料
初めての miRNA 研究
最新の研究における miRNA とその役割について学ぶ
カスタムサービス
miRNA 研究でお困りですか? 本日ご相談やお見積もりをご希望の場合は、お問い合わせ下さい。
ご質問
製品や注文に関するお問い合わせは RNAiresearcher@lifetech.comまでご連絡ください。