CO2 インキュベーター
Discovery thrives in a culture of confidence
Thermo Scientific CO2 インキュベーターは、培養に携わる世界中の多くの科学者から、他のどのブランドよりも高い信頼を得ています。科学者が求めるのは、実証された信頼性、卓越した汚染防止、最適な培養条件であり、当社の製品はこれらすべてを提供します。
下記の製品ラインアップをご覧いただくか、当社専門家にご使用のアプリケーションやワークフローのニーズに適した製品選択のアドバイスをお求めください。
お問い合わせ
クイックリンク
培養に携わる多くの科学者が当社の CO2 インキュベーターに高い信頼を寄せる理由
co2 incubators red blue pink cells
最適な細胞増殖
数十年に及ぶイノベーションの歴史と専門知識の積み重ねにより、当社の CO2 インキュベーターは in vivo に近い条件を再現し、実験による変動を低減します。
co2 incubators plate cells
汚染防止
安全性をさらに強化するため、革新的な技術によってインキュベーターの空気、表面、加湿リザーバーが保護されており、汚染に起因する時間やリソースの損失を抑えます。
CO2 incubators helix
先進的な設計
先進的な機能、構成、オプションが用意されており、アプリケーションのニーズに合わせて、あるいはワークフローを簡素化するために、インキュベーターをカスタマイズできます。
最適な CO2 インキュベーターを選ぶ
Thermo Scientific CO2 インキュベーターの製品ラインアップには、設計や機能が異なる多彩な製品が取り揃えられています。さまざまなチャンバータイプ、材質、サイズ、オプションの中から、ご使用のアプリケーションやワークフローのニーズに適したものをお選びください。
CO2 または CO2/O2 コントロールを装備できるダイレクトヒートチャンバーとウォータージャケットチャンバーがあります。
O2 範囲を選択することで低酸素状態や高酸素状態をシミュレートし、in vivo に近い状態を再現できる酸素制御(すなわち、「Tri-Gas」)インキュベーターでは、多くの細胞型が繁殖します。
  • 幹細胞や初代細胞は一般に成長速度が速くなり、より長期間生存し、ストレスが低下する
  • がん研究における腫瘍微小環境のシミュレーションが向上する
Tri-Gas モデル
幅広い小型、標準、大容量インキュベーターの中から、ラボやアプリケーションに適したものをお選びください。
CO2 incubators family
小型(40 L)  
Thermo Scientific Midi 40 CO2 インキュベーターは、少量の作業や個人用のワークスペースが必要とされていて、スペースの制約があるラボに最適です。
標準(150 ~ 184 L)
この容量範囲がもっとも人気が高く、さまざまなチャンバータイプや構成が用意されています。
  • スペースの制約がある場合は積み重ねて使用可能
  • ステンレス鋼または 100%純銅のチャンバー内部
  • 人気のある Heracell または Forma モデル
ダイレクトヒート CO2 インキュベーター
ウォータージャケット CO2 インキュベーター
大容量(200 ~ 820 L)
ハイスループットアプリケーションやクリティカルなアプリケーションには、大容量の CO2 インキュベーターをお選びください。
  • 高いサンプルスループットを得るために、シェーカー、スターラー、培養装置を収容するスペース
  • 便利な外部加湿リザーバーとアクティブな rH 制御は GMP(Good Manufacturing Practices)アプリケーションに最適
当社のもっとも人気のあるモデルがなぜ CO2 インキュベーターを扱う世界中の科学者から常に高い信頼を得ているかをご覧ください。
CO2 または CO2/O2 コントロールを装備できるダイレクトヒートチャンバーとウォータージャケットチャンバーがあります。
O2 範囲を選択することで低酸素状態や高酸素状態をシミュレートし、in vivo に近い状態を再現できる酸素制御(すなわち、「Tri-Gas」)インキュベーターでは、多くの細胞型が繁殖します。
  • 幹細胞や初代細胞は一般に成長速度が速くなり、より長期間生存し、ストレスが低下する
  • がん研究における腫瘍微小環境のシミュレーションが向上する
Tri-Gas モデル
幅広い小型、標準、大容量インキュベーターの中から、ラボやアプリケーションに適したものをお選びください。
CO2 incubators family
小型(40 L)  
Thermo Scientific Midi 40 CO2 インキュベーターは、少量の作業や個人用のワークスペースが必要とされていて、スペースの制約があるラボに最適です。
標準(150 ~ 184 L)
この容量範囲がもっとも人気が高く、さまざまなチャンバータイプや構成が用意されています。
  • スペースの制約がある場合は積み重ねて使用可能
  • ステンレス鋼または 100%純銅のチャンバー内部
  • 人気のある Heracell または Forma モデル
ダイレクトヒート CO2 インキュベーター
ウォータージャケット CO2 インキュベーター
大容量(200 ~ 820 L)
ハイスループットアプリケーションやクリティカルなアプリケーションには、大容量の CO2 インキュベーターをお選びください。
  • 高いサンプルスループットを得るために、シェーカー、スターラー、培養装置を収容するスペース
  • 便利な外部加湿リザーバーとアクティブな rH 制御は GMP(Good Manufacturing Practices)アプリケーションに最適
当社のもっとも人気のあるモデルがなぜ CO2 インキュベーターを扱う世界中の科学者から常に高い信頼を得ているかをご覧ください。
新たな発見を助ける主な特長
60 年に及ぶエンジニアリングと設計のブレークスルーを基に構築された当社の専門技術は、幅広い製品に組み込まれた主要な特長の中で体現されています。これらの機能強化を組み合わせることで、クリティカルなアプリケーションのための最適な細胞増殖、効果的な汚染防止技術、先進的な設計、さらには、より多くの時間を目標追求に費やせるようにするシンプルさが生み出されます。
クリーニングを簡単にするオンデマンドの高温滅菌サイクル。
  • 当社設計は、独立した機関によって米国および EU の薬局方基準への適合性が試験されている
  • 自動的にすべての内部表面に均一に熱を放射し、選択された動作条件に速やかに戻す
  • オートクレーブ不要でクリーニングが簡単になり、手動でのクリーニングによるばらつきもなくなる
  • 独立した第三者試験により、菌類、胞子、マイコプラズマ、その他の細菌を含む生物的汚染物質が除去されることが証明されている
  • UV 殺菌灯の物理的な制約を回避でき、潜在的に毒性のある殺菌剤の継続的な購入とその費用、取り扱い、保管が不要になる
  Thermo Scientific ContraCon 滅菌サイクル 140℃ 滅菌サイクル Thermo Scientific Steri-Run 滅菌サイクル
温度タイプ 90 °C 湿熱サイクル 140 °C 乾熱サイクル 180 °C 乾熱サイクル
説明 センサーや部品を取り外さずにボタンを押すだけの簡単操作。 長時間かけて 140 °C で無菌化する夜間滅菌サイクル。 新しい標準。すべてのチャンバー表面を 180 °C まで加熱する夜間サイクル。
滅菌サイクルの時間 24 ~ 25 時間  14 時間 12 時間
無菌性保証水準(SAL) 6 log 12 log 12 log
独立した検証
  詳細:
 ContraCon による汚染の除去(英語)›
詳細:
 CO2 インキュベーターの効果的な加熱滅菌(英語)›
詳細:
 Steri-Run 滅菌サイクルが完全滅菌を実証(英語)›
Thermo Scientific CO2 インキュベーターは、ファンによるエアフローの循環によって迅速な回復と厳密な均一性を実現します。エアフローのパターンは、重要な環境条件(温度、ガス交換、湿度)が均一に分布するように特別に設計されています。チャンバー内のファンによって、調整された加湿空気がチャンバー全体にゆっくりと行き渡り、すべての細胞が、チャンバー内のどこにあるかにかかわらず、乾燥のリスクなしに同じ条件にさらされます。1
THRIVE active airflow
  • 温度均一性仕様は DIN 12880 基準に従って検証されています。この基準では、チャンバー内の特定の場所で 27 カ所の個別測定を行うことが要求されています。
  • センサーとプローブはインキュベーターのチャンバー内に直接配置されており、細胞がさらされている環境そのものを測定します。
  • 二次温度プローブは一次センサーに対するアラームとして機能します。これにより、ユーザーは安心感を得られ、細胞の安全性も向上します。
THRIVE アクティブエアフローの動作を見る
Thermo Scientific THRIVE アクティブエアフローは、Heracell VIOS 160i/250i および Forma Steri-Cycle i160/i250 CO2 インキュベーターに搭載されており、ドアを 30 秒開けた後 10 分以内に主要な増殖パラメーターをすべて回復します。1
  • 可変速度のファンがエアフローを精密にコントロールし、最先端の回復を実現します。
  • エアフローはまず、直接加熱式のカバー付き内蔵ウォーターリザーバーの上を通ります。これにより、標準的な加湿パン設計よりも 50%高速に湿度が回復します。
  • インライン HEPA フィルターが、エアフローに含まれるすべてのサイズの粒子や微生物を捕捉し、培養物を汚染から守ります。
  • 次に、空気はチャンバー内センサーの上を通過します。センサーの測定値に応じて空気が調整された後、その空気が培養物の間をゆっくりと循環します。
1 30 秒ドア開放の社内基準に基づき、回復レベルは、温度および CO2 については元の値の 98%、湿度については元の値の 95%と計算されています。
in vivo に近い状態を再現することが目標であるため、すべてのインキュベーターセンサーはインキュベーターのチャンバー内に直接配置されており、細胞がさらされている環境そのものを測定します。この設計ではセンサーの構造をより頑丈にする必要がありますが、センサーは温度や空気が変動したときにただちに反応して変動を補正するよう設計されています。当社のインキュベーターでは、次の 2 種類の CO2 センサー技術が使われています。
熱伝導率(TC)CO2 センサー
  • 信頼性が高く動作寿命が長いことから、当社製品でもっともよく選ばれている CO2 センサー
  • センサーの上を通過するガスの熱伝導率によって電気抵抗を測定する
  • 白熱電球などの消耗部品がないため、頻繁にメンテナンスする必要がなく、安定していて長寿命
  • 高温耐性がある — 滅菌サイクル中に取り外す必要がない
  • 新しい TC180 CO2 センサーには、安定性と回復を強化するために湿度補償が組み込まれている(Heracell VIOS および Forma Steri-Cycle CO2 インキュベーターで使用可能)
赤外線(IR)CO2 センサー
  • 感度の高いアプリケーションやリモートモニタリング、またはインキュベーターに頻繁にアクセスしなければならないときに最適
  • 4.3 µm の固有波長での赤外光吸収に基づいて CO2 濃度を測定する
  • 湿度や温度と無関係に動作する
  • 新しい IR180Si では、安定性を高めて寿命を延ばすために、従来の白熱赤外光源がシリコン MEMS エミッター技術に置き換えられている(Heracell VIOS および Forma Steri-Cycle CO2 インキュベーターで使用可能)
可変酸素コントロール(Tri-Gas)によって培養の柔軟性を高める
生理学的状態をシミュレートすることで、生物学的関連性を高めることができます。その結果、細胞挙動から in vivo 環境をより良好に予測できるようになります。
関連リソース
CO2-Model-270x140
可変酸素コントロールを備えた Thermo Scientific CO2 インキュベーターを使用して細胞培養を強化する五つの理由(英語)
詳細を見る
性能やワークフローを強化するため、複数の加湿リザーバー設計が用意されています。当社独自の内蔵ソリューションでは、高い相対湿度(rH)レベルと迅速な回復を容易に達成できるように、リザーバーが直接加熱されます。外部加湿リザーバーはメンテナンスが簡単であり、培養を阻害せずに水を補充できます。完全なアクティブ rH パラメーター制御は、柔軟性と湿度レベルの精密なモニタリングを必要とするアプリケーションに最適です。
  加湿パン 内蔵ウォーターリザーバー カバー付き内蔵ウォーターリザーバー 外部加湿リザーバー
説明 従来の取り外し可能な加湿パン 直接加熱式の大きなパンレスリザーバー。高い rH レベルと迅速な回復を提供する 直接加熱式の保護された内蔵加湿パン。高い rH レベルと先進的な回復を提供し、水の充填と排水も簡単 アクティブ湿度制御と、水を補充しやすい外部リザーバー
容量 3 L 3 L(4.5 L の大容量モデルもあり) 3 L 3 L
水位モニタリング   あり、低レベルアラーム あり、視覚的モニタリングと低レベルアラーム あり、視覚的モニタリングと低レベルアラーム
人気のモデル Forma ダイレクトヒート および Steri-Cycle、Forma シリーズ 2 およびシリーズ 3 ウォータージャケット、Midi 40
Heracell 150i および 240i
Heracell VIOS 160i および 250i、Forma Steri-Cycle i160 および i250
Forma Steri-Cult、BBD 6220
iCAN タッチスクリーンインターフェース
インテリジェントな Thermo Scientific iCAN タッチスクリーンインターフェースは、CO2 インキュベーターを簡単に操作できるように設計されています。LED 画面は明るく、遠くからでも一目で視認できます。詳細なデータや性能トレンドグラフを複数の言語で表示できます。データや使用ログを本体に保存し、ダウンロードすることもできます。
heracell vios co2 incubator
  • ドア上の操作しやすい位置にある
  • 設定可能な設定やオプション
  • 音声および視覚アラーム
  • オンスクリーンメニュープロンプト
  • エラーおよび使用ログ
  • データログと性能トレンドグラフ
  • 複数の言語から選択可能
Enviro-Scan インターフェース
iCAN touchscreen
Thermo Scientific Enviro-Scan LED メンブレンディスプレイは、明るい表示によって温度、CO2、rH(オプション)の動作パラメーターを容易にモニタリングできます。英数字のメッセージセンターにプロセスやアラームステータスが表示されます。
  • 設定可能な設定やオプション
  • 音声および視覚アラーム
  • オンスクリーンメニュープロンプト
CO2 インキュベーター選択ツール
CO2 incubator selector app
数多くの選択肢の中から、どの Thermo Scientific CO2 インキュベーターを選べばよいでしょうか?お客様の細胞培養用途、ニーズ、好みに応じて、セレクターツールがラボに最適なインキュベーターの選択をお手伝いします。
セレクターツールを開く
関連する製品カテゴリー