Cryoconservation fiable avec flexibilité modulaire et fonctionnalités avancées
Les systèmes de cryoconservation Thermo Scientific offrent une solution complète, de la préparation des échantillons au stockage et au transport.  Les composants avancés du système associés à la simplicité et à la fiabilité éprouvées du LN2 offrent des produits idéals pour protéger vos échantillons précieux.
À base de LN2
Nos systèmes à base d’azote liquide vous offrent l’avantage d’un temps de maintien prolongé associé à une stabilité de la température, même dans des conditions de laboratoire difficiles. Les systèmes à base de LN2 sont très efficaces et consomment peu d’énergie électrique, car exempts de réfrigérants d’hydrocarbures halogénés, ce qui contribue à atténuer les préoccupations liées aux gaz à effet de serre. Nos systèmes de cryoconservation offrent des performances exceptionnelles tout en proposant simultanément de nombreux avantages “verts” et des économies de coûts à votre laboratoire.
Conservation complète
Les systèmes de cryoconservation Thermo Scientific comprennent une gamme complète d’équipements au LN2 pour permettre un processus de cryoconservation d’échantillons complet et fiable. Nos congélateurs pour la préparation d’échantillons conservent avec précision et en toute sécurité vos échantillons à des exigences de température cryogénique et ultra-basse (-80°C) afin d’améliorer la viabilité à long terme de l’échantillon. Une gamme de dispositifs de stockage au LN2 à remplissage manuel ou automatique est disponible pour mieux prendre en charge vos types d’échantillons, vos préférences de conteneur de stockage et vos traitements de laboratoire. Les récipients d’expédition et de transport compatibles avec la cryogénie viennent compléter l’offre d’équipement. Le système combiné offre une protection précise, fiable, sécurisée et adaptée des échantillons, tout en répondant aux exigences uniques de votre laboratoire. 
Préparer
Stocker
Transporter
Assurez la protection et la conservation des échantillons de bout en bout
Nos congélateurs pour la préparation d’échantillons, ainsi que nos systèmes de stockage et de transport sont conçus pour faciliter votre traitement et optimiser la sécurité et la sûreté de vos échantillons. La compatibilité avec notre gamme complète d’outils et d’accessoires de cryoconservation, ainsi que de produits de gestion de cryoconservation, permet d’optimiser les performances et la facilité d’utilisation.
Stabilité thermique
Les produits de stockage à froid Thermo Scientific sont conçus pour optimiser la protection et la sécurité de vos échantillons.  Les congélateurs pour la préparation d’échantillons sont conçus spécialement pour éliminer la chaleur de manière précise et rapide, afin de réduire la formation de cristaux de glace pouvant endommager les échantillons avant leur stockage.  Notre équipement de stockage pour la cryoconservation offre des caractéristiques d’isolation avancées et des innovations de conception pour garantir une température uniforme dans l’ensemble de l’unité de stockage.  Une température exceptionnellement stable est obtenue, même dans des situations difficiles d’utilisation quotidienne, telles que les ouvertures prolongées de la porte / du couvercle et les pannes de courant.  Les conteneurs de transport sont fabriqués selon des normes de stabilité à une température si élevée qu’ils rivalisent avec l’efficacité de l’équipement de stockage à long terme. 
Résultats des tests à couvercle ouvert pour le système de stockage cryogénique hautement efficace Thermo Scientific CryoExtra
Le test avec couvercle ouvert mesure la capacité d’une unité à maintenir la température lors d’un événement extrême de couvercle ouvert, ainsi que la capacité de récupération une fois que le couvercle est refermé. Comme le montrent les données, le CE8140 a été capable de maintenir des températures moyennes à un niveau inférieur ou égal à -150°C pour toutes les sondes et pendant la durée entière du test sur 48 heures. Une fois le couvercle repositionné, il a fallu quatre heures pour que le CE8140 atteigne une température moyenne de -185°C.
Sécurité des échantillons
La protection de vos échantillons ne s’arrête jamais grâce au contrôle et à la fiabilité exceptionnels de la température intégrés à nos systèmes.  Nos systèmes de cryoconservation utilisent diverses mesures de contrôle d’accès et divers mécanismes de verrouillage pour assurer la sécurité physique de vos précieux matériaux stockés. 
Les alarmes et les systèmes de surveillance à distance offrent une tranquillité d’esprit supplémentaire pour que vos échantillons restent à des températures de cryoconservation correctes.  Les capteurs internes prennent en charge divers dispositifs de surveillance qui enregistrent et transmettent des données à votre réseau ou à vos appareils intelligents.
Capacité de stockage polyvalente
Nos systèmes de cryoconservation s’adaptent à une grande variété de configurations de stockage prenant en charge la cryoconservation en phase vapeur et en phase liquide.  Nos systèmes offrent une large gamme de capacités de stockage, que vous stockiez des flacons ou des poches de sang et que vous utilisiez des portoirs, des bidons, des boîtes, des casiers ou des pailles.
Capacités de stockage en phase vapeur
Capacités de stockage en phase liquide
Préparation des échantillons de précision
En tant que domaine d’intérêt croissant dans la fabrication universitaire et pharmaceutique, les nouvelles applications scientifiques que sont la cryobiologie et la cryoconservation doivent continuer à fournir des résultats fiables, traçables et reproductibles. L’utilisation d’un congélateur à débit contrôlé pour ce processus permet de guider rapidement les biomatériaux à travers les points vitaux de congélation à l’aide de cycles mesurés. Cela permet d’assurer une plus grande précision de la cryoconservation, de minimiser les formations de glace intracellulaires et de permettre de meilleurs résultats après décongélation, tant pour l’utilisateur que pour les échantillons biologiques eux-mêmes.