新たな発見を求めて迅速・正確に処理
試料も時間も貴重です。当社の減圧濃縮装置は、最新式の遠心、減圧、加熱技術を組み合わせることで、サンプル完全性を維持しながら溶媒を除去しサンプルを濃縮できます。
減圧濃縮装置の選択ガイド
SpeedVac システムを選択する際は、検討事項がいくつかあります。適切なシステムを選択することは、最適な性能と信頼性を得るために重要です。
システムを検索する
よく使用されている減圧濃縮装置およびキット
関連する減圧濃縮装置およびキットのカテゴリー
さまざまな溶媒アプリケーションにソリューションを提供する Thermo Scientific™ SpeedVac システムは、最先端の遠心分離、減圧、加熱技術を用いて溶媒を除去しサンプルを濃縮します。水およびエタノール中の DNA 調製で用いる従来の濃縮乾固から、製薬会社のコンビナトリアルケミストリーおよび創薬分野で発生するより複雑で腐食性の高い用途まで、当社の遠心減圧濃縮装置は引き続き市場を牽引しています。
当社の減圧濃縮装置キットは濃縮装置、トラップ、ローター、ポンプの 4 つのコンポーネントで構成されます。各キットは 1 つの製品番号のもとに必要なすべてのコンポーネントおよびアクセサリを含みます。フラスコサポート、バイアル、トレイ、マイクロプレートは互換性のあるアクセサリです。
当社は、さまざまなアプリケーションやサンプル形式に適合する減圧濃縮装置アクセサリを全種類取り揃えております。濃縮装置ローター、真空オイルポンプ、デジタル真空ゲージ、汎用真空システムを併せて使用することで、減圧濃縮装置システムが完成します。
サポート
Unity Lab Services: 当社の専門家によるサービスチーム、サポートプランに関する情報、部品および消耗品のリソース、および分析装置に関するその他のサービスにアクセスできます。