PCR Tubes, Plates & Accessories
MicroAmp 96-Well プレート、384-Wellプレート、PCRチューブ、PCR ストリップチューブおよびプレート用シール
Applied Biosystems MicroAmp プラスチック製消耗品は、お客様の実験ニーズを満たすよう開発されたフォーマットで、PCR や qPCR のパフォーマンスを最大限に引き出します。 すべてのプラスチック製消耗品は、Applied Biosystems 機器での使用における適合性および性能が実証されています。
当社の Applied Biosystems EnduraPlate プラスチックプレートは、特殊な処理が必要な実験に対するソリューション(自動化やハイスループットのワークフローなど)や、複数の機器を使用する実験に対して高い耐久性を提供します。
当社は、96 ウェルプレート、384 ウェルプレート、ストリップチューブ、キャップとシール、シングルチューブ、接着性フィルムなどを提供しています。 お客様の機器に合うプラスチック製品をお探しの際は、選択ガイドをご参照ください。
プラスチック製品選択ガイド
現在 Applied Biosystems 機器をお持ちでなくても、当社の MicroAmp プラスチック製品はほとんどのアプリケーションで使用できるようう開発されています。 お客様の機器に適したプラスチックは対応表をご確認ください。
Discover PCR plastics
Learn more about how to select and use PCR/qPCR plastics and accessories.
お客様に最適なプラスチック製品は?
  今すぐ注文 今すぐ注文 今すぐ注文 今すぐ注文
  サンプル数の少ない小スケール実験 日常的な実験ニーズ 自動化に最適な包括的ワークフローによる実験ニーズ 実験室用
  シングルチューブ、8 連チューブ、蓋、シールおよびアクセサリー MicroAmp optical microplates MicroAmp EnduraPlate optical microplates MicroAmp EnduraPlate optical microplates GPLE
  • シングルチューブ
  • キャップ付きシングルチューブ
  • 分離キャップ付き 8-連チューブ
  • 連結キャップ付き 8-連チューブ
  • 12-連チューブ
  • 32-ウェル
  • 48-ウェル Fast
  • 96-ウェル
  • 96-ウェル Fast
  • 384-ウェル
  • 96-ウェル
  • 96-ウェル Fast
  • 384-ウェル
  • 96-ウェル
  • 96-ウェル Fast
  • 384-ウェル
DNA/RNA/PCR 阻害剤フリー フリー フリー フリー フリー
SBS 標準側面カラー 透明、または赤、オレンジ、青、緑を含む混合パック 透明 単色パック(赤、青、緑、黄色、透明)&5-プレートサンプラー(1 色ずつ) 透明
装置互換性 当社のプラスティック製品選択ツール参照 当社のプラスティック製品選択ツール参照 当社のプラスティック製品選択ツール参照 当社のプラスティック製品選択ツール参照
バーコード なし あり(1 または 2 面) あり(3 面) あり(3 面)
複数アプリケーション なし なし あり あり
光学互換性 あり
(光学版に適用可)
あり あり あり
用途 研究用途のみ 研究用途のみ 研究用途のみ 実験室用
*保証分析付きのロット毎のコンタミネーションテスト
Enhanced oligo portal
PCR and CDNA Synthesis
互換性のある Applied Biosystems 装置
シングルチューブ、ストリップ、キャップ、接着性フィルム、およびアクセサリー MicroAmp 光学マイクロプレート MicroAmp EnduraPlate 光学マイクロプレート(GPLE を含む)
エンドポイント PCR
リアルタイム PCR
遺伝子解析器
エンドポイント PCR
リアルタイム PCR
遺伝子解析器
研究用途にのみ使用ください。 ヒトまたは動物の治療または診断用には使用できません。