- TaqMan® 蛍光プローブ—ターゲット特異的オリゴヌクレオチド。qPCR で増幅したターゲット DNAのみから蛍光シグナルが増幅します。
- SYBR® Green I ダイ—二本鎖 DNA に結合し、蛍光を発します。
増幅反応は、サーマル サイクリング機能と蛍光検出機能を備えたリアルタイム PCR 装置で行います。 効率の良いPCR プライマーを使用し、至適条件で増幅することにより、サイクルごとにすべてのターゲット分子が一律にコピーされ、各サーマル サイクリングのデータを収集することができます。 qPCR 反応には、高モル濃度の PCR プライマーと熱安定性の高い DNA ポリメラーゼを使用するので、サーマル サイクルの初期段階ではターゲットの鋳型 DNA の数によって反応数が決まり、蛍光シグナルはサンプルに含まれるターゲット配列の数を直接反映します。
Applied Biosystems® の遺伝子発現・遺伝子変異解析用 qPCR 装置とソフトウェア システムの製品群や qPCR マスター ミックス、TaqMan® プローブ ベースのアッセイを用いると、これまでになく簡単にqPCRを行うことができます。 これらのシステムは、お客様のアプリケーションをサポートする最先端のソフトウェアを搭載し、あらゆるリアルタイム試薬に対応する高性能の蛍光検出装置を備えています。