TaqMan® の5’ 末端ヌクレアーゼ アッセイ ケミストリは、迅速かつシンプルに一塩基多型(SNP)ジェノタイピングが行えます。 幅広い設計済み TaqMan® SNP Genotyping Assay 製品には、信頼性の高い蛍光色素を標識したアレル特異的な TaqMan® MGB プローブが 2 種類と PCR プライマーを一組含んでおり、特定の標的 SNP を検出します。 この TaqMan® プローブ&プライマーのセット(TaqMan® Assays)が卓越した特異性で目的のアレルを検出します。
4.5 百万種類の設計済み TaqMan® SNP Assays と確かなカスタム設計製品群を備えた TaqMan® Assaysは、1~数百程度のSNPマーカーを多サンプルに対してバリデーション・スクリーニングするジェノタイピングに理想的です。 48、96、384 ウェルまたは384以上のウェルを選択できる Applied Biosystems® リアルタイム PCR システムや OpenArray® Real-Time PCR プラットフォームにも対応し、お客様のジェノタイピング ニーズに最適のワークフローが実現できます。
Use our Search Tool below to find the single tube assays you need.
TaqMan® Assays、Ambion® Silencer® select siRNA等のアプライドバイオシステムズ製品につきましては、
アプライドバイオシステムズ製品購入用のABインターネットオーダシステムをご利用ください。
カスタム TaqMan® SNP Genotyping Assays
あらゆる 生物種のSNP ジェノタイピング用カスタム TaqMan® Assays
詳細情報
あらゆるプレートに対応
プレートフォーマット
96 または 384 ウェル プレートフォーマット
TaqMan® Custom Plating Service は、Fast またはスタンダードの 96または384 ウェル プレートに、TaqMan® SNP Assays を分注してお届けするカスタムサービスです。 少数の SNP マーカーに対する多サンプル解析、または逆に多数の SNP マーカーに対する少数のサンプル解析に最適です。
詳細情報
OpenArray® プレートフォーマット
TaqMan® OpenArray® Genotyping プレートは、中密度ジェノタイピングでは最高のサンプル処理能力を誇ります。 QuantStudio™ 12K Flex リアルタイム PCR システムを使用した 1 日当たりの処理能力は >110,000 ジェノタイピングです。
詳細情報
QuantStudio™ 12K Flex リアルタイム PCR システム
DNA Anniversary