mRNA & Long Non-Coding RNA
TaqMan® Gene Expression Assays には、非標識 PCR プライマーが一組と TaqMan® プローブが 1 種類含まれています。プローブの 5’ 末端は FAM™ または VIC® で標識され、3’ 末端には MGB(minor groove binder)と非蛍光クエンチャー(NFQ)が付加されています。
Use our Search Tool below to find the single tube assays you need.
TaqMan® Assays、Ambion® Silencer® select siRNA等のアプライドバイオシステムズ製品につきましては、
アプライドバイオシステムズ製品購入用のABインターネットオーダシステムをご利用ください。
カスタム TaqMan® Assays
あらゆる生物の遺伝子またはスプライシングバリアントを検出用カスタム TaqMan® Assays
詳細情報
内在性コントロール
便利な設計済み内在性コントロール TaqMan® Assays(プローブとプライマーのセット)により、1 回の反応でサンプルの RNA または DNA の量を標準化
詳細情報
プレートフォーマット
プレートフォーマット
96 ウェル プレートフォーマット
QuantStudio™ 12K Flex、ViiA™ 7、7900HT、7500、7500 Fast、7300、および StepOnePlus™ リアルタイム PCR システムに適した使いやすい 96 ウェル プレート 独自のプレートをカスタマイズすることも、またライフテクノロジーズの Gene Signature Panel から最適の製品を選択することも可能です。
詳細情報
TaqMan Array カードフォーマット
384 ウェル TaqMan Array カードは、マイクロアレイのバリデーションなど、多ターゲットまたは多サンプルを用いた研究に最適です。QuantStudio™ 12K Flex、ViiA™ 7、7900HT リアルタイム PCR システムでご使用いただけます。 独自のプレートをカスタマイズすることも、またライフテクノロジーズの Gene Signature Panel から最適の製品を選択することも可能です。
詳細情報
384 ウェル プレートフォーマット
384 ウェル プレートは、あらゆる設計済みアッセイ、カスタム プローブ&プライマーのセット、目的の配列に合わせて設計されたカスタム アッセイのいずれにも使用可能
詳細情報
OpenArray® プレートフォーマット
OpenArray® ブロックを搭載した QuantStudio™ 12K Flex リアルタイム PCR システムは、1 日に数百サンプル以上、数万データポイント以上の解析が可能
詳細情報
DNA Anniversary
Ingenuity® iReport™